MABS1685
Anti-ARHGEF28 Antibody, clone 14C10.1
clone 14C10.1, from mouse
Synonym(e):
Rho guanine nucleotide exchange factor 28, 190 kDa guanine nucleotide exchange factor, p190-RhoGEF, p190RhoGEF, Rho guanine nucleotide exchange factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
14C10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Arhgef28(361882)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARHGEF28 in 10 µg of PC12 rat pheochromocytoma cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1