Wichtige Dokumente
05-1140
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-fokale Adhäsionskinase (Tyr397)-Antikörper, Klon 18
clone 18, from mouse
Synonym(e):
FADK 1, PTK2 protein tyrosine kinase 2, Protein-tyrosine kinase 2, focal adhesion kinase 1
Größe auswählen
100 μG
CHF 449.00
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 449.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
18, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr397)
Angaben zum Gen
human ... PTK2(5747)
mouse ... Ptk2(14083)
Allgemeine Beschreibung
FAK spielt eine zentrale Rolle bei Zellausbreitung, Differenzierung, Migration, Zelltod und Beschleunigung des Phasenübergangs von G1 zu S des Zellzyklus. Zur FAK-Regulierung gehört die Phosphorylierung an mehreren Tyrosin- und Serinresten. Die Phosphorylierung von Tyrosin geht in der Regel mit einer positiven Regulierung und Wachstumsförderung einher, jedoch tritt an diesen Stellen eine Dephosphorylierung auf, wenn die Zellen in die Mitose (M-Phase des Zellzyklus) eintreten. Im Gegensatz dazu bleibt die Serinphosphorylierung entweder hoch oder steigt, wenn Zellen in die Mitose eintreten und könnte beim Abbau der Fokal-Adhäsion eine Rolle spielen. Tyrosin 397 ist die Autophosphorylierungsstelle der fokalen Adhäsionskinase. Die Stelle bindet SH2-Domänen der Src-Familie und die p85-Untereinheit der PI3-Kinase.
Spezifität
Sie reagiert spezifisch mit fokaler Adhäsionskinase (FAK), wenn sie an Tyr397 phosphoryliert ist. FAK ist eine zytoplasmische Tyrosinkinase, die in Fokal-Adhäsionen mit Integrinen kolokalisiert. Diese zelluläre Lokalisierung wird durch eine 125 Aminosäuren lange Sequenz am C-Terminus namens „Focal Adhesion Targetin“-Sequenz (FAT) gesteuert. Das Binden von Liganden der extrazellulären Matrix an Integrine löst die Autophosphorylierung an Tyr-397 und die Aktivierung von FAK durch die Phosphorylierung von Tyr-Resten (Tyr-576 und Tyr-577) in der Aktivierungsschleife der Kinasedomäne aus.
Immunogen
Aus Human-FAK, A.S. 393–404, an Tyr397 phosphoryliert erzeugt.
Epitop: Tyrosin 397
Anwendung
Dieser Anti-Phospho-fokale Adhäsionskinase-Antikörper (Tyr397), Klon 18 ist für den Gebrauch in WB zum Nachweis von Phospho-fokale Adhäsionskinase (Tyr397) validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Forschungskategorie
Zellstruktur
Qualität
Mittels Western Blot in mit LPS behandelten RAW 264-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies Phospho-FAK (Tyr397) in 10 μg von mit LPS behandelten RAW 264-Lysaten nach.
Zielbeschreibung
125 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-974
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in wässriger gepufferter Lösung mit 50 % Glycerin. BSA und <0,09 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit LPS behandelte RAW 264-Lysate.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Melisa J Andrade et al.
Journal of cell science, 134(12) (2021-06-18)
UVBR-induced photolesions in genomic DNA of keratinocytes impair cellular functions and potentially determine the cell fate post-irradiation. The ability of insulin-like growth factor-I (IGF-I) to rescue epidermal keratinocytes after photodamage via apoptosis prevention and photolesion removal was recently demonstrated using
Jorge Carretero-Ortega et al.
eLife, 8 (2019-05-06)
Semaphorins (SEMAs) and their Plexin (PLXN) receptors are central regulators of metazoan cellular communication. SEMA-PLXND1 signaling plays important roles in cardiovascular, nervous, and immune system development, and cancer biology. However, little is known about the molecular mechanisms that modulate SEMA-PLXND1
Rafaela Muniz de Queiroz et al.
Nature communications, 15(1), 7132-7132 (2024-08-21)
Although the E3 ligase Mdm2 and its homologue and binding partner MdmX are the major regulators of the p53 tumor suppressor protein, it is now evident that Mdm2 and MdmX have multiple functions that do not involve p53. As one
Catherine Moorwood et al.
Skeletal muscle, 4, 13-13 (2014-07-16)
The dystrophin glycoprotein complex (DGC) is located at the sarcolemma of muscle fibers, providing structural integrity. Mutations in and loss of DGC proteins cause a spectrum of muscular dystrophies. When only the sarcoglycan subcomplex is absent, muscles display severe myofiber
Christoph Seiler et al.
PLoS biology, 10(9), e1001386-e1001386 (2012-09-14)
The signals that initiate cell invasion are not well understood, but there is increasing evidence that extracellular physical signals play an important role. Here we show that epithelial cell invasion in the intestine of zebrafish meltdown (mlt) mutants arises in