MABN755
Anti-TREM-2-Antikörper, Klon 78
clone 78, from rat
Synonym(e):
Triggering receptor expressed on myeloid cells 2, TREM-2, Triggering receptor expressed on monocytes 2
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
78, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TREM2(54209)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Erkrankungen
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies TREM-2 in RAW264.7-Zellen nach (Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245.).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde TREM-2 aus Maus-Makrophagenlysaten mittels Immunpräzipitation ausgefällt (Peng, Q., et al. (2010). Sci Signal. 3(122):ra38.).
Inhibitionsanalyse: : Eine Vorbehandlung der BV2-Zellen oder C57BL/6-Osteoklasten mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers resultierte in einer signifikanten Reduktion der zellulären Aktivierung als Reaktion auf unbehandelte und apoptotische Neuro2A-Zellen (Hsieh, C. L., et al. (2009). J Neurochem. (109):4:1144-1156.; Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245.).
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde TREM-2 in 10 µg Milzgewebelysat vom Menschen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable