Merck
AB5078P
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
Größe auswählen
50 μG
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 1’030.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Beta-Amyloid 1-42-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
chicken, mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Allgemeine Beschreibung
Die zerebrale und vaskuläre Plaque in Zusammenhang mit Alzheimer′-Krankheit (AD) besteht hauptsächlich aus Amyloid-Beta-Peptiden (Ab). Ab wird durch die Spaltung des Amyloid-Präkursorproteins (APP) gewonnenen und variiert in seiner Länge von 39 bis 43 Aminosäuren. Die Peptide Ab [1-40], Ab [1-42] und Ab [1-43] resultieren aus der Spaltung von APP nach den Resten 40, 42 bzw. 43. Die Spaltung erfolgt durch Gamma-Sekretase während des letzten APP-Verarbeitungsschritts. Die Peptide Ab [1-40], [1-42] und [1-43] sind Hauptbestandteile der Plaque und Neurofibrillenbündel, die bei AD auftreten. Ab-Antikörper und -Peptide wurden zur Aufklärung der Biologie von AD entwickelt.
Spezifität
Erkennt beta-Amyloid 1-42. Der Antikörper zeigt keine nennenswerte Reaktivität mit beta-Amyloid 1-40, wie durch ELISA nachgewiesen.
Einer der wichtigsten und ersten Schritte, der den Verlust des Gedächtnisses und der kognitiven Leistungsfähigkeit bei Alzheimer’-Krankheit (AD) verursacht, involviert die proteolytische Spaltung des Amyloid-Präkursorproteins (APP, Chromosom 21), wobei kurze 40-, 42- & 43-Aminosäurenpeptide (beta-Amyloid 1-40, 1-42 und 1-43) freigesetzt werden. Die Polymerisation von beta-Amyloid und nachfolgende neuronale Ablagerungen (Amyloid) führt zum Abbau von Neuronen, die am Gedächtnis und der kognitiven Leistungsfähigkeit beteiligt sind.
Immunogen
Eine sechs Aminosäuren lange Peptidsequenz vom C-Terminus des menschlichen Beta-Amyloids 1-42.
Epitop: C-Terminus
Anwendung
Anti-Beta-Amyloid 1-42-Antikörper ist ein Antikörper gegen Beta-Amyloid 1-42 zur Verwendung in ELISA, IH, IH(P)& WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemische (Parrafin) Analyse:
Western Blot:
1–10 µg/ml einer vorherigen Charge wurden verwendet. (Chemilumineszensverfahren).
ELISA:
1:10.000–1:100.000 einer vorherigen Charge wurde mit 50–100 ng immunogenem Peptid/Well verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunhistochemie (Parrafin) in Alzheimer’-Krankheit-Gehirn untersucht.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse:
Beta-Amyloid (Kat.-Nr. AB5078P) Färbung in Alzheimer’-Krankheit-Gehirn. Gewebe vorbehandelt mit Citrat, pH-Wert 6,0. Dieser Antikörper wurde mit IHC-Select Nachweisreagens mit HRP-DAB auf 1:35 verdünnt. Die Immunreaktivität wird als Färbung auf Plaqueablagerungen (braun) oder als zerebrale vaskuläre Amyloidablagerung an den Wänden von Blutgefäßen (braun) wahrgenommen.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper in Flüssigpuffer mit PBS und 0,1 % BSA.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Alzheimer′-Krankheit-Gehirngewebe, Gesamtgewebeextrakte aus Mäusehirn. C03-801.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chronic thrombin exposure results in an increase in apolipoprotein-E levels.
Mhatre, M; Hensley, K; Nguyen, A; Grammas, P
Journal of Neuroscience Research null
Accumulation of intraneuronal ?-amyloid 42 peptides is associated with early changes in microtubule-associated protein 2 in neurites and synapses.
Takahashi, RH; Capetillo-Zarate, E; Lin, MT; Milner, TA; Gouras, GK
Testing null
Athanassios Fragoulis et al.
Redox biology, 12, 843-853 (2017-04-28)
There is increasing evidence for the involvement of chronic inflammation and oxidative stress in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) is an anti-inflammatory transcription factor that regulates the oxidative stress defense. Our previous
Ramon Velazquez et al.
Molecular neurodegeneration, 11(1), 52-52 (2016-07-15)
Alzheimer's disease (AD) is the most prevalent neurodegenerative disorder worldwide. Clinically, AD is characterized by impairments of memory and cognitive functions. Accumulation of amyloid-β (Aβ) and neurofibrillary tangles are the prominent neuropathologies in patients with AD. Strong evidence indicates that
Constantinos D Paspalas et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 14(5), 680-691 (2017-12-16)
An animal model of late-onset Alzheimer's disease is needed to research what causes degeneration in the absence of dominant genetic insults and why the association cortex is particularly vulnerable to degeneration. We studied the progression of tau and amyloid cortical