Merck
MABN740
Sigma-Aldrich
Anti-GABA-B-Rezeptor-2-Antikörper, Klon N81/37
clone N81/37, from mouse
Synonym(e):
GABA-B-R2, GABA-BR2, GABABR2, Gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 2, GABA-B receptor 2, Gb2, G-protein coupled receptor 51
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N81/37, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GABBR2(9568)
Allgemeine Beschreibung
Gamma-Aminobuttersäure (GABA) ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter im zentralen Nervensystem von Säugern. GABA erzielt seine Wirkung durch ionotrope [GABA(A/C)] Rezeptoren für eine rasche synaptische Hemmung und durch metabotrope [GABA(B)] Rezeptoren für langsame, lang andauernde Inhibitionssignale. Der GABA(B)-Rezeptor besteht aus einem Heterodimer aus zwei verwandten 7-Transmembranrezeptoren, dem GABA(B)-Rezeptor 1 und dem GABA(B)-Rezeptor 2. Das Gen für den GABA(B)-Rezeptor 1 ist Chromosom 6p21.3 innerhalb der Klasse-I-Region des HLA-Systems nahe des HLA-F-Gens zugeordnet. Auch Anfälligkeits-Loci für multiple Sklerose, Epilepsie und Schizophrenie werden dieser Region zugeordnet. Durch alternatives Spleißen dieses Gens entstehen 4 Transkriptvarianten.
Spezifität
Dieser Antikörper weist keine Kreuzreaktion mit GABABR1 auf (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis).
Immunogen
Rekombinantes Protein, das Ratten-GABA-B-Rezeptor-2 entspricht.
Anwendung
Der Anti-GABA-B-Rezeptor-2-Antikörper, Klon N81/37, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen GABA-B-Rezeptor gerichtet ist und in Western Blot sowie IHC getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen GABA-B-Rezeptor-2 in 10 µg Hirngewebelysat von Mäusen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies GABA-B-Rezeptor-2 in humanem Kleinhirngewebe und Großhirnrindengewebe von Ratten nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Rattenhirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen GABA-B-Rezeptor-2 in 10 µg Hirngewebelysat von Ratten nach.
Zielbeschreibung
~ 105 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable