Wichtige Dokumente
MABN681
Sigma-Aldrich
Anti-TrkA-Antikörper, Klon 6B2
ascites fluid, clone 6B2, from mouse
Synonym(e):
High affinity nerve growth factor receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, Tropomyosin-related kinase A, Tyrosine kinase receptor, Tyrosine kinase receptor A, Trk-A, gp140trk, p140-TrkA
Größe auswählen
100 μL
CHF 423.00
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 423.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6B2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NTRK1(4914)
Allgemeine Beschreibung
TrkA mit einer scheinbaren Molekülmasse von 140 kDa ist ein hochaffiner Nervenwachstumsfaktor (NGF). Die Trk-Protoonkogen-Familie umfasst vier Mitglieder, TrkA, TrkB, TrkC und TrkE, die über das zentrale und periphere Nervensystem unterschiedlich stark exprimiert werden. TrkA bindet an den Nervenwachstumsfaktor (NGF) und autophosphoryliert an Tyrosinresten (Tyr490, Tyr674, Tyr675, Tyr751 und Tyr785), um mehrere nachgelagerte Effektorproteine zu aktivieren. Die Phosphorylierung an Tyr490 ist für die Shc-Assoziation und anschließende Aktivierung der Ras-MAP-Kinase-Signalkaskade, die zur Aktivierung der Elk-1-abhängigen Gentranskription und des Neuritenwachstums führt, erforderlich. Phosphorylierungen an Tyr674 und Tyr675 liegen innerhalb der katalytischen Domäne von TrkA-Tyrosinkinase und reflektieren die Trk-Kinase-Aktivität. Außerdem ist die Phosphorylierung an Tyr751 für die PI3-Kinase-Assoziation und die Aktivierung der Akt-Signalkaskade erforderlich.
Immunogen
Aufgereinigtes rekombinantes extrazelluläres Fragment von TrkA, das in HEK293-Zellen exprimiert wird.
Anwendung
Anti-TrkA-Antikörper, Klon 6B2 ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf TrkA abzielt und in Western Blot, IHC und ICC geprüft wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies TrkA in humanem Hirn- und Ratten-Kleinhirngewebe nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:200–1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies TrkA in PC-12-Zellen nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an menschlichem Hirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies TrkA in 10 µg humanem Hirngewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~87 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten. Uniprot beschreibt 4 Isoformen zwischen ~77 kDa und ~87 kDa
Physikalische Form
Monoklonale Maus-IgG2b-Aszitesflüssigkeit mit bis zu 0,1 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gewebelysat aus humanem Gehirn
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew D Johnson et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(2), 1010428317692256-1010428317692256 (2017-02-22)
This study investigated the Trk receptor family as a therapeutic target in pancreatic ductal adenocarcinoma and assessed their prognostic significance. Global gene expression analysis was investigated in prospectively collected pancreatic ductal adenocarcinomas that had either undergone neoadjuvant chemoradiation or were
Angels Almenar-Queralt et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(9), 3320-3339 (2014-02-28)
Overexpression and/or abnormal cleavage of amyloid precursor protein (APP) are linked to Alzheimer's disease (AD) development and progression. However, the molecular mechanisms regulating cellular levels of APP or its processing, and the physiological and pathological consequences of altered processing are