Wichtige Dokumente
MABN665
Sigma-Aldrich
Anti-Synaptotagmin-7-Antikörper, Klon N275/14
clone N275/14, from mouse
Synonym(e):
Synaptotagmin-7, Synaptotagmin VII, SytVII
Größe auswählen
100 μG
CHF 424.00
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 424.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N275/14, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYT7(9066)
Allgemeine Beschreibung
Synaptotagmin-7 wird auch als Synaptotagmin VII (SytVII) bezeichnet und gehört zur Synaptotagmin-Familie von Transmembrantransportern. Synaptotagmin-7 ist an der Reparatur der Plasmamembran und möglicherweise der Ca2+-abhängigen Exozytose und dem Transport von sekretorischen Vesikeln beteiligt.
Spezifität
Mit diesem Antikörper wurde die zytoplasmatische C2A-Domäne von Synaptotagmin-7 nachgewiesen. Dieser Antikörper weist keine Kreuzreaktion mit Synaptotagmin-6 oder anderen Synaptotagminen auf (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis).
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische C2A-Domäne
Rekombinantes Protein, das der zytoplasmatischen C2A-Domäne von Synaptotagmin-7 der Maus entspricht.
Anwendung
Der Anti-Synaptotagmin-7-Antikörper, Klon N275/14, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf Synaptotagmin gerichtet ist und in Western Blotting sowie IHC getestet wurde.
Forschungs-Unterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Synaptotagmin-7 in humanem Thalamusgewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in Lysat von Mäusegehirngewebe.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Synaptotagmin-7 in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~45 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebelysat der Maus
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gaël Barthet et al.
Nature communications, 9(1), 4780-4780 (2018-11-16)
Mutations of the intramembrane protease presenilin (PS) or of its main substrate, the amyloid precursor protein (APP), cause early-onset form of Alzheimer disease. PS and APP interact with proteins of the neurotransmitter release machinery without identified functional consequences. Here we
Christopher Weyrer et al.
Cell reports, 36(12), 109719-109719 (2021-09-23)
Synaptotagmin 7 (Syt7) is a high-affinity calcium sensor that is implicated in multiple aspects of synaptic transmission. Here, we study the influence of Syt7 on the climbing fiber (CF) to Purkinje cell (PC) synapse. We find that small facilitation and
Synaptotagmin-7 Enhances Facilitation of Cav2.1 Calcium Channels.
Djillani, et al.
eNeuro, 9 (2023)
Bassam Tawfik et al.
eLife, 10 (2021-03-23)
Synaptotagmins confer calcium-dependence to the exocytosis of secretory vesicles, but how coexpressed synaptotagmins interact remains unclear. We find that synaptotagmin-1 and synaptotagmin-7 when present alone act as standalone fast and slow Ca2+-sensors for vesicle fusion in mouse chromaffin cells. When
Katarina Trajkovic et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(37), 9000-9012 (2017-08-20)
Huntington's disease (HD) is an autosomal-dominant neurodegenerative disorder caused by the expansion of a CAG triplet in the gene encoding for huntingtin (Htt). The resulting mutant protein (mHtt) with extended polyglutamine (polyQ) sequence at the N terminus leads to neuronal