SAB4701015
Anti-GFP antibody produced in rabbit
Synonym(e):
Aquorea victoria green fluorescent protein, EGFP, EYFP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg