Wichtige Dokumente
MABN50A4
Sigma-Aldrich
Anti-Olig2-Antikörper, Klon 211F1.1, Alexa Fluor 488-Konjugat | MABN50A4
clone 211F1.1, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2, Class B basic helix-loop-helix protein 1, bHLHb1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, bHLHe19, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17
Größe auswählen
100 μL
CHF 483.00
CHF 483.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 483.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 483.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
211F1.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OLIG2(10215)
Allgemeine Beschreibung
Olig2 (Oligodendrozytenmarker-Transkriptionsfaktor 2) ist ein Protein, das zu Gruppe A der OLIG-Familie basischer Helix-Loop-Helix-Transkriptionsfaktoren (bHLH) gehört. bHLH-Proteine werden in 6 Gruppen eingeteilt und sind durch ihre biochemischen Eigenschaften und Struktur charakterisiert. Olig2 wird als Gruppe A klassifiziert aufgrund seiner Fähigkeit, mit anderen bHLH-Proteinen Heterodimere zu bilden und an die E-Box zu binden. Olig2 spielt während der Entwicklung eine grundlegende Rolle bei der endgültigen Lokalisierung von Motoneuronen und Oligodendrozyten im Rückenmark während der Entwicklung von somatischen Motoneuronen im Rautenhirn. Olig2-Expression lässt sich in Oligodendrozyten und sich entwickelnden Astrozyten beobachten. Neue Studienergebnisse haben eine starke Olig2-Expression in humanen Oligodendrogliomen gezeigt, hauptsächlich in Tumoren im zentralen Nervensystem, und eine mäßige Expression in Astrozytomen. Diese Beobachtungen haben zu der Hypothese geführt, Olig2 könnte Potenzial als Oligodendrogliom-Diagnosemarker haben.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem Olig2 entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie an Oligodendrozyten-Vorläuferzellen der Ratte.
Immunozytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Olig2 in Oligodendrozyten-Vorläuferzellen von Ratten nach.
Zielbeschreibung
Der nichtkonjugierte Ausgangsantikörper (Katalognr. MABN50) hat eine nachgewiesene Molekülmasse von ~37 kDa.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2a, an Alexa Fluor 488 konjugiert, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Oligodendrozyten-Vorläuferzellen von Ratten
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Itzy E Morales Pantoja et al.
PloS one, 15(6), e0233980-e0233980 (2020-06-09)
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory and demyelinating disease of the central nervous system (CNS) that results in variable severities of neurodegeneration. The understanding of MS has been limited by the inaccessibility of the affected cells and the lengthy timeframe
Sofía Puvogel et al.
Molecular psychiatry (2022-10-04)
The midbrain is an extensively studied brain region in schizophrenia, in view of its reported dopamine pathophysiology and neuroimmune changes associated with this disease. Besides the dopaminergic system, the midbrain contains other cell types that may be involved in schizophrenia
Fumio Takahashi et al.
iScience, 25(5), 104278-104278 (2022-05-17)
Neurodegeneration is a process involving both cell autonomous and non-cell autonomous neuron loss, followed by a collapse of neural networks, but its pathogenesis is poorly understood. We have previously demonstrated that Eomes-positive helper T (Eomes + Th) cells recognizing LINE-1(L1)-derived prototypic
Annie Bryant et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 43(24), 4541-4557 (2023-05-20)
Vascular endothelial cells play an important role in maintaining brain health, but their contribution to Alzheimer's disease (AD) is obscured by limited understanding of the cellular heterogeneity in normal aged brain and in disease. To address this, we performed single
Pavel Katsel et al.
NPJ schizophrenia, 5(1), 3-3 (2019-01-31)
Oligodendrocyte (OLG)-related abnormalities have been broadly observed in schizophrenia (SZ); however, the etiology of these abnormalities remains unknown. As SZ is broadly believed to be a developmental disorder, the etiology of the myelin abnormalities in SZ may be related to