Wichtige Dokumente
MABN390
Sigma-Aldrich
Anti-Sigma-IR-Antikörper, Klon ICR-SIG1R-A
clone ICR-SIG1R-A, from rat
Größe auswählen
100 μG
CHF 414.00
CHF 414.00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 414.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 414.00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ICR-SIG1R-A, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (immunogen homology)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2c
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIGMAR1(10280)
Allgemeine Beschreibung
Sigma1R, auch als intrazellulärer Sigma-Nicht-Opioid-Rezeptor 1 bezeichnet, gehört zur ERG2-Familie, die mit ANK2 und ITPR3 einen ternären Komplex bildet. Sigma1R ist am Lipidtransport aus dem endoplasmatischen Retikulum, der BDNF- und EGF-Signalübertagung, der Regulierung des Kaliumionenkanals und anderen Zellfunktionen wie Apoptose, Überleben und Proliferation beteiligt. Er wurde zunächst durch seine Bindung an verschiedene psychoaktive Wirkstoffe entdeckt und in Gedächtnis-, Lern- und Stimmungsveränderungsprozessen untersucht. Sigma1R kommt häufig in der Kernmembran, in Synapsen und im endoplasmatischen Retikulum von Zellen in Leber-, Hirn-, Nieren- und Thymusgewebe vor.
Immunogen
Lineares Peptid, das dem humanen Sigma-IR entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor verwendet, um Sigma-IR in bestimmten Krebszelllysaten nachzuweisen.
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor verwendet, um Sigma-IR in menschlichen Krebszellen nachzuweisen, darunter Pankreaskarzinom- und Sarkomzelllinien und Xenotransplantaten.
Durchflusszytometrische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor verwendet, um Sigma-IR in Tumorzellen nachzuweisen.
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor verwendet, um Sigma-IR in menschlichen Krebszellen nachzuweisen, einschließlich Pankreaskarzinom- und Sarkomzelllinien und Xenotransplantaten.
Dieser Anti-Sigma-IR, Klon ICR-SIG1R-A, dient dem Nachweis des Sigma-IR-Proteins und ist für die Verwendung in WB, IP, ICC, Durchflusszytometrie und IHC validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in colo-587-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Sigma-IR in 10 µg colo-587-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~25 kDa beobachtet. UniProt beschreibt 5 durch alternatives Spleißen erzeugte Isoformen mit einem Molekulargewicht von ~ 25 kDa, ~ 23 kDa, ~ 21,5 kDa, ~ 12 kDa und ~ 21 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2c in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Colo-587-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sohn G Kim et al.
Journal of leukocyte biology, 94(4), 835-843 (2013-07-03)
In vivo and in vitro exposure to stimulants has been associated with increased levels of HIV infection in PBMCs. Among these lymphocyte subsets, quiescent CD4(+) T cells make up the majority of circulating T cells in the blood. Others and