MABN13
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, G2-13
Synonym(e):
Alzheimer disease, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, Protease nexin-II, amyloid beta (A4) precursor protein, amyloid beta A4 protein, amyloid beta precursor protein, beta-amyloid peptide, human mRNA for amyloid A4 prec
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Amyloid β42 Antibody, clone G2-13, clone G2-13, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Klon
G2-13, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
ELISA: A representative lot of MABN12 antibody was used in a titer ELISA. Specificity of detection for Amyloid beta peptides is displayed below.
ELISA:
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Amyloid β42 in 10 µg of human Alzheimer diseased brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human Alzheimer diseased brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable