MABN1185
Anti-Tau (4-repeat isoform RD4) Antibody, clone 7D12.1
clone 7D12.1, from mouse
Synonym(e):
Microtubule-associated protein tau, 4-repeat isoforms, Neurofibrillary tangle protein, 4-repeat isoforms, Paired helical filament-tau, 4-repeat isoforms, PHF-tau, PNS-tau, Tau-D, Tau-E, Tau-F, Tau-G
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7D12.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Tau 4-repeat isoforms in 10 µg of rat brain tissue cytosol lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable