MAB2241
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, Tau 12
Synonym(e):
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
Größe auswählen
CHF 680.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 680.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Tau Antibody, clone Tau 12, clone Tau 12, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Klon
Tau 12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human brain tissue lysate.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable