MABF275
Anti-MRP8 Antibody/ABCC11, clone 2
clone 2, from mouse
Synonym(e):
ATP-binding cassette sub-family C member 11, Multidrug resistance-associated protein 8, MRP-8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCC11(85320)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MRP8/ABCC11 in 10 µg of SK-BR3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable