Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB10911
Sigma-Aldrich
Anti-Osteocalcin-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Bone Gla protein, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein, bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein (osteocalcin)
Größe auswählen
100 μL
CHF 436.00
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1704
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 436.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1704
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BGLAP(632)
mouse ... Bglap(12096)
rat ... Bglap(25295)
Allgemeine Beschreibung
Osteocalcin gehört zur Osteocalcin/Matrix-Gla-Proteinfamilie. Es macht 1 bis 2 % des gesamten Knochenproteins aus. Es besteht aus Osteoblasten und ist eine Hauptkomponente der nicht-kollagenen Knochenmatrix. Es hat eine hohe Affinität für Calcium und bindet stark an Apatit. Sechzig bis neunzig Prozent von neu synthetisiertem Osteocalcin wird in die Knochenmatrix integriert, wo es während der Matrixmineralisierung an Hydroxyapatit bindet. Das restliche Osteocalcin wird in den Kreislauf freigesetzt, wo es als sensitiver Marker der Knochenbildung gemessen werden kann. Das in Serum enthaltene Osteocalcin stammt fast ausschließlich von der Knochenbildung, mit nur einem minimalen oder gar keinem Anteil aus dem Resorptionsprozess. Arzneimittel mit primärer Wirkung auf die Knochenresorption, wie Bisphosphonate, induzieren eine rapide Abnahme der spezifischen Knochresorptionsmarker. Osteocalcinkonzentrationen verändern sich dagegen nur nach längerer Therapiedauer im Einklang mit der erwarteten Dynamik eines Knochenbildungsmarkers. Serum-Osteocalcin ist erhöht bei Erkrankungen mit erhöhtem Knochenstoffwechsel, wie Osteoporose, Hyperparathyroidismus und Morbus Paget, und reduziert bei den mit einem niedrigen Knochenstoffwechsel verbundenen Erkrankungen, wie Hypoparathyroidismus und Wachstumshormondefizit.
Spezifität
Dieser Antikörper reagiert mit dem Osteocalcin-Protein.
Immunogen
Epitop: AA 59-74
Synthetisches Peptid, das den AA 59-74 des Osteocalcin-Proteins entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Osteocalcin-Antikörper weist Osteocalcin nach und ist für die Verwendung in WB und IH validiert.
Qualität
Routinemäßig mittels Western Blot in humanem Herzlysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500-1:5.000 wies Osteocalcin in 10 μg humanem Herzlysat nach.
Zielbeschreibung
11 kDa berechneter Wert.
*Bande von ~22 kDa beobachteter Wert. Der Unterschied zwischen beobachteten und erwarteten Banden ist wahrscheinlich auf post-translationale Modifizierungen zurückzuführen.
Verlinkung
Ersetzt: MABD182
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel Deluiz et al.
Scientific reports, 9(1), 11806-11806 (2019-08-16)
Atrophic maxillary ridges present a challenge in the field of oral implantology. Autologous bone is still considered the gold standard grafting material, but the increased morbidity and surgical complications represent a major drawback for its use. The aim of this
J Nathan et al.
Journal of dental research, 97(3), 329-337 (2017-10-12)
Angiogenesis is a complex, multicellular process that is critical for bone development and generation. Endochondral ossification depends on an avascular cartilage template that completely remodels into vascularized bone and involves a dynamic interplay among chondrocytes, osteoblasts, and endothelial cells. We
Shaofeng An et al.
International journal of molecular medicine, 36(3), 705-711 (2015-07-03)
The exact phenotype of human periodontal ligament cells (hPDLCs) remains a controversial area. Basic fibroblast growth factor (FGF‑2) exhibits various functions and its effect on hPDLCs is also controversial. Therefore, the present study examined the effect of FGF‑2 on the
Chanchan Chen et al.
International journal of molecular medicine, 42(5), 2403-2414 (2018-08-15)
Dental follicle stem/progenitor cells have the potential to undergo osteogenesis. naked cuticle homolog 2 (Nkd2) is a signal‑inducible feedback antagonist of the canonical Wnt signaling pathway. The purpose of the present study was to investigate the function of Nkd2 in the
Chider Chen et al.
Cell research, 27(4), 559-577 (2017-01-21)
Systemic sclerosis (SSc), an autoimmune disease, may cause significant osteopenia due to activation of the IL4Rα/mTOR pathway. Mesenchymal stem cell transplantation (MSCT) can ameliorate immune disorders in SSc via inducing immune tolerance. However, it is unknown whether MSCT rescues osteopenia