MABE324
Anti-MSH3 Antibody, clone 1F6
clone 1F6, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
DNA mismatch repair protein Msh3, Protein repair-1, REP-1, Protein repair-3, REP-3
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Msh3(17686)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MSH3 in C2C12 cells (Prof. Glenn Morris, Wolfson Centre for Inherited Neuromuscular Disease.; Holt, I., et al. (2011). J Cell Biochem. 112(6):1612-1621.).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MSH3 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable