MABE1795
Anti-PP4C Antibody, clone 7B5
clone 7B5, from mouse
Synonym(e):
Serine/threonine-protein phosphatase 4 catalytic subunit, EC: 3.1.3.16, Pp4, PPP4C, Protein phosphatase X, PP-X
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7B5, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP4C(5531)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Qualität
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit