MABE150
Anti-KDM5B Antibody, clone 15G8.1
clone 15G8.1, from mouse
Synonym(e):
Lysine-specific demethylase 5B, KDM5B, Cancer/testis antigen 31, CT31, Histone demethylase JARID1B, Jumonji/ARID domain-containing protein 1B, PLU-1, Retinoblastoma-binding protein 2 homolog 1, RBP2-H1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15G8.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDM5B(10765)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected KDM5B in human kidney and mouse cerebral cortex tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected KDM5B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable