MABC1690H
Anti-RAINBOW Antibody, HRP conjugated
from mouse, peroxidase conjugate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Western Blotting Analysis: A 1:500 and 1:1,000 dilution from a representative lot detected protein standard.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:10,000; 1:20,000; 1:40,000; 1:80,000 dilution of this antibody detected Remzaol-dye prestained protein standards.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash