Wichtige Dokumente
MAB995
Sigma-Aldrich
Anti-Bakterieller Peptidoglykan-Antikörper, Klon 3F6B3
ascites fluid, clone 3F6B3, Chemicon®
Synonym(e):
PG
Größe auswählen
100 μL
CHF 425.00
CHF 425.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 425.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 425.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F6B3, monoclonal
Speziesreaktivität
bacteria
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Spezifisch für die dreidimensionale Polymerkomplexstruktur von PG. Die Epitope scheinen aus diskontinuierlichen Glykan- und/oder Aminosäureresten zu bestehen und sind noch nicht vollständig definiert. In einem kompetitiven Immunoassay-Format erwiesen sich mehrere Verbindungen als unwirksame Inhibitoren: Muramyldipeptid, N-Acetylglucosamin (NAG), Chitin (NAG-Polymer) und Säure-hydrolysiertes Chitin (NAG-Oligomere).
Immunogen
Unlösliches PG, erhalten durch TCA-Wärme- und Ethanolextraktion von Streptococcus mutans-BHT-Zellen.
Anwendung
Dieser Anti-Bakterien-Peptidoglykan-Antikörper, Klon 3F6B3, ist für den Einsatz in DB, ELISA, IC zum Nachweis von bakteriellem Peptidoglykan validiert.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Kann in Festphasen- oder kompetitiven ELISA-, Immunodot-Blot- und Immunozytochemie-Formaten verwendet werden. Obwohl PG eine bakterielle Oberflächenkomponente ist, können Vorbehandlungen, wie die Behandlung mit starker Säure (25 mM HCl) für grampositive Bakterien oder mit einem Detergens wie SDS oder Triton-X (1 % in PBS) für gramnegative Bakterien, notwendig sein, um die Epitope freizulegen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aszitesflüssigkeit, keine Konservierungsmittel. Flüssig.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emily Eckman et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany) (2021-06-09)
A panel of 10 IgG enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) were developed for the detection of anti-microbial immune responses in the cerebrospinal fluid (CSF) of patients with demyelinating diseases (DD). The anti-microbial ELISA assays follow on prior human brain tissue RNA
Brain microbial populations in HIV/AIDS: ?-proteobacteria predominate independent of host immune status.
Branton, WG; Ellestad, KK; Maingat, F; Wheatley, BM; Rud, E; Warren, RL; Holt et al.
Testing null
W G Branton et al.
Scientific reports, 6, 37344-37344 (2016-11-29)
Microbial communities reside in healthy tissues but are often disrupted during disease. Bacterial genomes and proteins are detected in brains from humans, nonhuman primates, rodents and other species in the absence of neurological disease. We investigated the composition and abundance
Judith Miklossy
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 53(4), 1459-1473 (2016-06-18)
It has long been known that spirochetes form clumps or micro colonies in vitro and in vivo. Cortical spirochetal colonies in syphilitic dementia were considered as reproductive centers for spirochetes. Historic and recent data demonstrate that senile plaques in Alzheimer's
T Wagner et al.
Journal of proteomics, 187, 28-38 (2018-06-02)
Enterococcus faecium is a commensal but also a bacteremia causing pathogen, which is inherently resistant to several antimicrobials and has a great ability to acquire new traits. Bacterial membrane vesicles (MVs) are increasingly recognized as a mode of cell-free communication