Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MAB4444
Sigma-Aldrich
Anti-epitheliales-Zelladhäsionsmolekül(EpCAM)-Antikörper, Klon 8
clone mab 8, from mouse
Synonym(e):
Adenocarcinoma-associated antigen, CD326 antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, KS 1/4 antigen, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, antigen identified by monoclonal antibo
Größe auswählen
100 μG
CHF 448.00
CHF 448.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1215
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 448.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 448.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1215
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
mab 8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Das epitheliale Zelladhäsionsmolekül (EpCAM, CD326) ist ein transmembranes Glykoprotein von etwa 40 kDa. EpCAM wurde ursprünglich als tumorassoziierter Marker identifiziert, der in schnell proliferierenden Epitheltumoren eine starke Expression zeigt ist. Daher ist EpCAM als Mittel zur Tumordiagnose und -therapie von großem Interesse. EpCAM wird auch in normalen Epithelzellen exprimiert, allerdings in vergleichsweise geringeren Mengen. In vorläufigen Studien wird die Funktion von EpCAM auf die Zell-zu-Zell-Adhäsion beschränkt; neuere Studien deuten jedoch darauf hin, dass es an verschiedenen Prozessen beteiligt ist, darunter Zellmigration, Zellsignalisierung, Differenzierung und Proliferation.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt das epitheliale Zelladhäsionsmolekül (EpCAM), insbesondere auf undifferenzierten humanen embryonalen Stammzellen.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
HES-3-Zellen (Choo, et al. (2008) Stem Cells. Jun;26(6):1454-63)
Anwendung
Dieser Anti-epithelialer-Zelladhäsionsmolekül(EpCAM)-Antikörper, Klon 8, ist zur Verwendung in FC, IC und WB für den Nachweis des epithelialen Zelladhäsionsmoleküls (EpCAM) validiert.
Durchflusszytometrie-Analyse: Mit 0,5 µg einer früheren Charge wurde das epitheliale Zelladhäsionsmolekül in humanen embryonalen Stammzellen nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in WB verwendet. (Ng, V., et al., 2010)
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotente und frühe Differenzierung
Adhäsion (CAMs)
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie an humanen embryonalen Stammzellen.
Immunzytochemische Analyse: Mit 1–10 µg/ml einer früheren Charge wurde das epitheliale Zelladhäsionsmolekül in humanen embryonalen Stammzellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 40 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humane embryonale Stammzellen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable