Wichtige Dokumente
SAB4200690
Anti-EpCAM antibody, Mouse monoclonal
clone Ber-EP4, hybridoma cell culture supernatant
Synonym(e):
Anti-CD326 antigen, Anti-EGP, Anti-Epithelial cell surface antigen, Anti-Epithelial glycoprotein, Anti-KS 1/4 antigen, Anti-KSA, Anti-Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, Anti-Tumor-associated calcium signal transducer 1
Größe auswählen
CHF 394.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 394.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Ber-EP4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using human breast adenocarcinoma MCF-7 cell line.
immunohistochemistry: 1:250-1:500 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPCAM(4072)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)