Merck
ESG1106
Sigma-Aldrich
ESGRO® Rekombinantes Maus-LIF-Protein
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for mouse ES cell culture. Each vial contains 10^6 units/ml
Synonym(e):
Murine LIF, Mouse LIF, mLIF
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
>95% (active component mLIF, SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
1000000 units/mL
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
mouse ... LIF(16878)
Allgemeine Beschreibung
Das ESGRO Maus-LIF-Mediumsupplement wird in aktiven Einheiten/ml geliefert, um eine einheitliche Leistung von Charge zu Charge zu gewährleisten. Jede Charge ESGRO-Supplement wird strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, um eine zuverlässige Hemmung der Differenzierung muriner pluripotenter Stammzellen sicherzustellen. ESGRO Maus-LIF-Supplement kann sowohl für Feeder-basierte als auch Feeder-freie Kulturen muriner embryonaler Stammzellen (ES) und induzierter pluripotenter Stammzellen (iPS) verwendet werden.
Maus-Leukämie-Hemmfaktor (LIF, mLIF) fördert Selbsterneuerung und die langfristige Erhaltung muriner pluripotenter embryonaler Stammzellen (ES) und induzierter pluripotenter Stammzellen (iPS) durch Unterdrückung der spontanen Differenzierung.
Anwendung
ESGRO Leukämie-Hemmfaktor(LIF)-Supplement für murine ES-Zellkulturen. Jede Flasche enthält 10^6 Einheiten/ml
Zu den Anwendungsbereichen des ESGRO Supplement gehört seine Verwendung als Reagenz für die In-vitro-Erhaltung des pluripotenten Phenotyps muriner ES-Zellen.
EMPFOHLENE PROTOKOLLE:
ES-Zellen: Bei pluripotenten ES-Zellkulturen der Linie D3 und MBL-1 werden oftmals 1000 Einheiten ESGRO Supplement pro 1,0 ml Gewebekulturmedium benötigt, um ES-Zellen mit einem Stammzellphänotyp zu erhalten. Ähnliche mLIF-Konzentrationen wurden auch zur Übertragung genetisch veränderter ES-Zellen (E3) in die Keimbahn verwendet.
Bei der empfohlenen Konzentration sind 107 Einheiten ESGRO Supplement ausreichend für 10,0 l Gewebekulturmedium und 106 Einheiten ESGRO Supplement sind ausreichend für 1,0 l Gewebekulturmedium.
Physikalische Form
ESGRO Supplement wird in flüssiger Form von 106 Einheiten in 1,0 ml phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 1 % w/v Rinderserumalbumin (BSA) als Träger zur Stabilisierung geliefert.
Format: Aufgereinigt
Angaben zur Herstellung
ESGRO® wird sterilfiltriert (0,22-μm-Filter) geliefert und ist in Mykoplasmentests negativ.
Lagerung und Haltbarkeit
ESGRO Supplement wird bei Umgebungstemperatur verschickt. Ein Kühlakku kann auf Kundenwunsch beigefügt werden, ist jedoch nicht notwendig. Bei der Entwicklung von ESGRO Supplement wurden umfassende Stabilitätstests durchgeführt. Dieses Produkt ist sowohl in konzentrierter Form als auch in sterilem Gewebekulturmedium verdünnt mindestens 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar, ohne einen Aktivitätsverlust der ES-Zellen aufzuweisen. Für die Langzeitlagerung wird empfohlen, das ESGRO Supplement bei 4 °C aufzubewahren. Durch Einfrieren und Auftauen wird die Leistung reduziert. Es wird empfohlen, ESGRO Supplement vor der Verwendung in sterilem Gewebekulturmedium auf eine praktische Konzentration zu verdünnen und dann in Aliquoten bei 4 °C aufzubewahren. Einfrieren und Auftauen sind zu vermeiden. Das Produkt ist während der Kultivierung der ES-Zellen mindestens 7 Tage bei 37 °C in einem 5 % CO2-Inkubator haltbar.
Hinweis zur Analyse
Spezifische Aktivität: ESGRO® Supplement wird sowohl an murinen embryonalen Stammzellen (D3 & MBL-1) als auch an murinen myeloischen Leukämiezellen M1 (4) beurteilt. Ein Standard von 50 Einheiten gilt als die Konzentration an ESGRO Supplement in 1,0 ml Gewebekulturmedium, die eine Differenzierung von 50 % der M1-Kolonien(4) induziert. 106 Einheiten entsprechen ca. 10 μg reinem Protein und sind ausreichend zur Behandlung von 1 Liter ES-Zellkulturmedium.
Embryonaler Stammzellassay: Hemmung der Differenzierung bei 1000 Einheiten/ml muriner myeloischer Leukämiezellen, M1-Assay: Spezifische Aktivität >/= 108 Einheiten/mg
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ashley L Fritz et al.
Biotechnology and bioengineering, 112(1), 209-219 (2014-07-30)
The induction of pluripotency from adult cells has enormous potential in regenerative medicine. While initial efforts to study mechanisms and improve efficiency of induced pluripotent stem cell (iPSC) reprogramming focused on the direct roles of transcriptional regulators, increasing evidence indicates
Short RNAs are transcribed from repressed polycomb target genes and interact with polycomb repressive complex-2.
Kanhere, Aditi, et al.
Molecular Cell, 38, 675-688 (2010)
Systematic delineation of optimal cytokine concentrations to expand hematopoietic stem/progenitor cells in co-culture with mesenchymal stem cells.
Andrade, Pedro Z, et al.
Molecular Biosystems, 6, 1207-1215 (2010)
Kelsey H Elliott et al.
eLife, 9 (2020-10-03)
Despite a common understanding that Gli TFs are utilized to convey a Hh morphogen gradient, genetic analyses suggest craniofacial development does not completely fit this paradigm. Using the mouse model (Mus musculus), we demonstrated that rather than being driven by
Role of Tet proteins in 5mC to 5hmC conversion, ES-cell self-renewal and inner cell mass specification.
Ito S. et al.
Nature null
Artikel
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Protokolle
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Verwandter Inhalt
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.