MAB353B
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Biotin Conjugate
clone rat-401, from mouse, biotin conjugate
Synonym(e):
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
rat-401, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Darf nicht reagieren mit
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Neurale Stammzellen
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected Nestin in rat hippocampal neural stem cells (SCR022).
Evaluated by Immunocytochemistry in ReNcell VM human neural progenitor cells (SCC008).
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody did not detect Nestin in ReNcell VM human neural progenitor cells (SCC008). Evaluated by Immunohistochemistry in rat hindbrain brain tissue.
Immunohistochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nestin in rat hindbrain brain tissue.
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable