Wichtige Dokumente
MAB348A4
Sigma-Aldrich
Anti-Alzheimer-Vorläuferprotein-A4-Antikörper, Klon 22C11, Alexa488-Konj.
clone 22C11, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C99, Beta-amyloid protein 42, Beta
Größe auswählen
100 μL
CHF 501.00
CHF 501.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 501.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 501.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
22C11, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, pig
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Allgemeine Beschreibung
Ablagerungen von Amyloid-Protein in senilen Plaques nahe der Nervenfortsätze werden in den Gehirnen von älteren Menschen und bei Fällen von Alzheimer-Krankheit festgestellt. Der Hauptbestandteil dieses extrazellulären Amyloids ist Beta A4, ein 4 kDa-Peptid. Dieses stammt von einem größeren Amyloidpräkursorprotein (APP), welches weitestgehend im Gehirn und Körper exprimiert wird. Die Bildung, der Transport und die Funktion dieser Proteine stellen derzeit einen aktiven Bereich in der Forschung dar.
Spezifität
Unkonjugiertes MAB348 erkennt die N-terminalen Aminosäuren 66–81 auf dem pre-A4-Molekül (Hilbich et al., 1993). 22C11 erkennt alle drei Isoformen des APP, unreife ~110 kDa, sAPP ~120 kDa und reife ~130 kDa (Hoffmann et al., 2000). Dieser Antikörper ist dafür bekannt, mit APLP2 eine Kreuzreaktion einzugehen (Slunt, 1994).
Immunogen
Epitop: a.a. 66–81 von APP (N-terminus)
Anwendung
Anti-Alzheimer-Präkursor-Protein-A4-Antikörper, Klon 22C11, Alexa488-Konj. ist ein Antikörper gegen das Alzheimer-Präkursor-Protein A4 und wird bei IHC und ICC verwendet.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies das Alzheimer Präkursor-Protein A4 in Hirngewebe adulter Mäuse nach.
Qualität
Mittels Immunzytochemie in Maus-N1E-115-Neuroblastom-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies das Alzheimer Präkursor-Protein A4 in Maus-N1E-115-Neuroblastom-Zellen nach.
Zielbeschreibung
Reagiert mit pre-A4. Der unkonjugierte Antikörper (MAB348) erkennt alle drei Isoformen des APP, unreife ~110 kDa, sAPP ~120 kDa und reife ~130 kDa (Hoffmann et al., 2000).
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Maus-N1E-115-Neuroblastom-Zellen
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hafsa Munir et al.
Nature communications, 12(1), 683-683 (2021-01-31)
Tumors consist of cancer cells and a network of non-cancerous stroma. Cancer-associated fibroblasts (CAF) are known to support tumorigenesis, and are emerging as immune modulators. Neutrophils release histone-bound nuclear DNA and cytotoxic granules as extracellular traps (NET). Here we show
Celina Eckfeld et al.
The Journal of cell biology, 222(2) (2023-01-12)
The emerging cytokine tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) correlates with the progression of inflammatory diseases, including cancer. However, the effects of TIMP-1 on immune cell activation and underlying molecular mechanisms are largely unknown. Unbiased ligand-receptor-capture-screening revealed TIMP-1-interaction with Amyloid Precursor
Jung-Hyun Lee et al.
EBioMedicine, 77, 103903-103903 (2022-02-28)
Plasma extracellular vesicles (pEV) can harbor a diverse array of factors including active proteases and the amyloid-precursor-protein (APP) cleavage product Aβ, involved in plaque formation in Alzheimer`s diseases (AD). A potential role of such vesicles in AD pathology is unexplored.