Fortfahren mit
354-05A
Menschliche Aorten-Glattmuskelzellen: HAOSMC, Erwachsener
Synonym(e):
HAOSMC cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human aorta (normal, tunica intima and tunica media, fibrous plaque-free)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human aorta (normal, tunica intima and tunica media, fibrous plaque-free)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Chargenspezifische Bestellungen können nicht über die Website erfolgen. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.
Menschliche Aorten-Glattmuskelzellen: (HAOSMC) bieten ein ausgezeichnetes Modellsystem zur Untersuchung aller Aspekte der kardiovaskulären Funktion und Erkrankung, insbesondere jene, die mit Mechanismen von Hyperplasie und Hypertrophie der intimalen glatten Muskelzellen in Verbindung stehen und zu Gefäßverschlüssen bei Atherosklerose und Stent-Restenose führen.
HAOSMC wurden in Dutzenden Forschungsstudien genutzt, z. B. zur Aufklärung von Zytokinen und Wachstumsfaktor-Signalwegen, die an der molekularen Regulierung der Proliferation, Migration und allgemeinen vaskulären Funktion von glatten Muskelzellen beteiligt sind (Liu, 2009; Tan, 2009; Seymour, 2010; Chen, 2011; Hirase, 2013; Stein, 2013):
  • Verständnis der Hyperglykämie-ähnlichen Risikofaktoren für Atherosklerose bei Diabetespatienten (Maier, 2010) sowie die Auswirkungen von Ethanol auf die Gefäßverkalkung (Oros, 2012)
  • Untersuchung der extrazellulären elastischen Matrixzersetzung und ihrer Rolle für die kardiovaskuläre Gesundheit, die Reparatur von beschädigten Gefäßen und erfolgreiche Gewebezüchtung (Gacchina, 2010, 2011; Venkataraman, 2012; Phillippi, 2013)
  • Untersuchung der Mechanismen und Auswirkungen der mechanischen Regulierung auf Proliferation und Funktion von glatten Muskelzellen (Jiang, 2009; Venkataraman, 2013, 2014) und zur Entwicklung von fortschrittlicher Stent-Technologie, einschließlich neuartiger Oberflächenmaterialien sowie Arzneimittel- und Genabgabesysteme, um Restenose und andere okklusive Gefäßerkrankungen vorzubeugen (Brito, 2010; Deshpande, 2013; Kakade, 2013; Lamichhane, 2013)
Charakterisierung: Positiv für die Glattmuskelzellen-spezifische alpha-Aktin-Expression.
Application
Kontraktionen der Aortenwand, Rolle von smc unter normalen Bedingungen, Blutdruck, Verteilung von mit Sauerstoff angereichertem Blut im systemischen Kreislauf
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
  • Kann in mindestens 16 Doppelungen kultiviert werden
Bitte beziehen Sie sich auf das HAOSMC-Kulturprotokoll.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)