Wichtige Dokumente
MAB3402X
Sigma-Aldrich
Anti-saures-Gliafaserprotein-Antikörper, Klon GA5, Alexa Fluor 488
clone GA5, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
GFAP
Größe auswählen
100 μG
CHF 509.00
CHF 509.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 509.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 509.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GA5, monoclonal
Speziesreaktivität
human, chicken, pig, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GFAP(2670)
Spezifität
Der Antikörper reagiert mit GFAP von Mensch, Schwein, Huhn und Ratte. In Gewebeschnitten färbt dieser Antikörper Astrozyten und Bergmann-Gliazellen (1).
Immunogen
Aufgereinigte Gliafaser (1).
Anwendung
Dieser Anti-Gliafaserprotein-Antikörper, Klon GA5, Alexa Fluor 488, dient dem Nachweis von saurem Gliafaserprotein und ist zur Verwendung in IC und IH validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Neuronen- und Glia-Marker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunzytochemie
Immunhistochemie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin, an Alexa Fluor 488 konjugiert. Flüssigkeit in Phosphatpuffer mit 15 mg/ml BSA als Stabilisator und 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C im Dunklen ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Molecular Probes, Inc.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chongyang Ma et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 519-519 (2020-05-28)
Stroke is the second leading cause of death after heart disease globally and cerebral ischemic stroke accounts for approximately 70% of all incident stroke cases. We selected four main compounds from a patent Chinese medicine, Qingkailing (QKL) injection, including baicalin
Francesco De Logu et al.
BMC biology, 18(1), 197-197 (2020-12-16)
The mechanism underlying the pain symptoms associated with chemotherapeutic-induced peripheral neuropathy (CIPN) is poorly understood. Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), TRP vanilloid 4 (TRPV4), TRPV1, and oxidative stress have been implicated in several rodent models of CIPN-evoked allodynia. Thalidomide
S G Ruginsk et al.
Journal of neuroendocrinology, 26(6), 370-376 (2014-04-23)
Endocannabinoids (ECBs) are ubiquitous lipophilic agents, and this characteristic is consistent with the wide range of homeostatic functions attributed to the ECB system. There is an increasing number of studies showing that the ECB system affects neurotransmission within the hypothalamic
Jing Yang et al.
Aging and disease (2023-05-17)
Chronic hypertension is a major risk factor for cognitive impairment, which can promote neuroinflammation and neuronal loss in the central nervous system. Transforming growth factor β-activated kinase 1 (TAK1) is a key molecular component in determining cell fate and can
Yaswanth Kuthati et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(9) (2021-09-29)
Neuropathic pain (NP), is a chronic pain resulting from nerve injury, with limited treatment options. Teneligliptin (TEN) is a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor (DPP-4i) approved to treat type 2 diabetes. DPP-4is prevent the degradation of the incretin hormone glucagon-like peptide 1