Dokumente
MAB316
Sigma-Aldrich
Anti-GABA-Antikörper, Klon 5A9
clone 5A9, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5A9, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Spezifität
Spezifisch für GABA und kreuzreagiert nicht mit anderen Aminosäuren.
Immunogen
GABA-gekoppelt an BSA mit Glutaraldehyd.
Anwendung
Der Anti-GABA-Antikörper, Klon 5A9 weist die Konzentration von GABA nach, wurde publiziert und für die Verwendung in ELISA, IH und WB validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemie an Schnellschnitten, falls perfusionsfixiert. Bei Paraffinschnitten muss Glutaraldehyd im Fixiermittel enthalten sein: 1:200–1:400. Ein typisches Fixiermittel kann 4 % PFA, 1 % Glutaraldehyd in 0,1 mol/l Natriumphosphatpuffer, pH-Wert 7,3 sein.
Immunblotting wird aufgrund der niedrigen Molekülmasse nicht empfohlen: 103 Da.
Die optimale Arbeitsverdünnung muss vom Anwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper in PBS, pH-Wert 7,4, 1 % BSA und 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Myeloblasten, Lymphozyten, Erythroblasten
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Masakazu Uematsu et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 18(2), 315-330 (2007-05-23)
Although neocortical GABAergic (gamma-aminobutyric acidergic) interneurons have been the focus of intense study, especially in the rat, a consensus view of the functional diversity and organization of inhibitory cortical neurons has not yet been achieved. To better analyze GABAergic neurons
Shogo Soma et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(3), 485-502 (2018-11-28)
It is well known that the posterior parietal cortex (PPC) and frontal motor cortices in primates preferentially control voluntary movements of contralateral limbs. The PPC of rats has been defined based on patterns of thalamic and cortical connectivity. The anatomical
Neelima Bhargava et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 46(8), 685-692 (2010-07-16)
A very small population of choline acetyltransferase (ChAT) immunoreactive cells is observed in all layers of the adult hippocampus. This is the intrinsic source of the hippocampal cholinergic innervation, in addition to the well-established septo-hippocampal cholinergic projection. This study aimed
Naomi Karoubi et al.
Frontiers in neuroanatomy, 10, 106-106 (2016-11-29)
Over recent years, the seven-spot archerfish (Toxotes chatareus) has emerged as a new model for studies in visual and behavioral neuroscience thanks to its unique hunting strategy. Its natural ability to spit at insects outside of water can be used
Alain C Burette et al.
The Journal of comparative neurology, 522(9), 2164-2178 (2014-03-19)
The 53 kDa insulin receptor substrate protein (IRSp53) is highly enriched in the brain. Despite evidence that links mutations of IRSp53 with autism and other neuropsychiatric problems, the functional significance of this protein remains unclear. We used light and electron