Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12350000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
The Red Protease Detection Kit uses TAMRA-casein as a convenient fluorescent substrate for detection of proteases in various samples.
Fluorescence excitation wavelength = 535 nm
Fluorescence emission wavelength = 595 nm
Fluorescence excitation wavelength = 535 nm
Fluorescence emission wavelength = 595 nm
Application
Detection and quantitation of protease activity in samples. Useful for impurity testing.
Detection limit approximately 19 ng/ml, when using a 1 hour incubation with Trypsin as a standard.
Features and Benefits
- Fluorescence is pH-independent
- No separation or precipation steps are required
- High sensitivity and signal-to-noise
Other Notes
CS0013A Trypsin (1 mg/mL): 100 μL
CS0013B Protease AssayBuffer × 2: 30 mL
CS0013C TAMRA-Casein substrate: 280 μL
CS0013B Protease AssayBuffer × 2: 30 mL
CS0013C TAMRA-Casein substrate: 280 μL
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?