MAB2076Z
Anti-Integrin β6 Antibody, clone CSβ6, azide free
clone CSbeta6, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
MAB2076
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CSbeta6, monoclonal
Speziesreaktivität
human, monkey, rat, rabbit
Darf nicht reagieren mit
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB6(3694)
mouse ... Itgb6(16420)
rat ... Itgb6(311061)
rhesus monkey ... Itgb6(700454)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Immunocytochemistry: Effective for F6, HT-29, H441 cell lines (others not tested).
Flow cytometry: Effective for all species tested, including rabbit, rat, monkey, human, and mouse.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable