MAB2637
Anti-Integrin beta-3 (CD61) Antibody, clone HMb3-1
clone HMb3-1, from hamster(Armenian)
Synonym(e):
CD61 antigen, Platelet membrane glycoprotein IIIa, integrin beta chain, beta 3, integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), platelet glycoprotein IIIa, GPIIIa
Biologische Quelle
hamster (Armenian)
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HMb3-1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Itgb3(16416)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Platelet membrane glycoprotein Integrin beta3 or CD61 (GP IIIa) forms a Ca2+-dependent heterodimer complex with GP IIb. The GP IIb-IIIa complex constitutes the fibrinogen and fibronectin receptor on stimulated platelets.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.1-1 µg/mL of the antibody detected Integrin beta-3 on mouse bone marrow-derived cells
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Mouse bone marrow-derived cells
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable