Merck
MAB2022
Sigma-Aldrich
Anti-Keratansulfat-Antikörper, Klon EFG-11
ascites fluid, clone EFG-11, Chemicon®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Klon
EFG-11, monoclonal
Speziesreaktivität
sheep, bovine, pig, canine, mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LUM(4060)
Spezifität
Erkennt 2 bis 3 Disaccharid-Einheiten sowohl an skelettalen (Typ II) als auch an cornealen (Typ I) Keratan-Sulfat-Ketten in isolierter oder proteoglykangebundener Form. Das Epitop ist resistent gegenüber proteolytischer sowie alkalischer Spaltung und teilweise empfindlich gegenüber Keratanase- und anderen Endo-B-Galactosidase-Behandlungen.
Immunogen
Humanes, mit Chondroitinase ABC verdautes Gelenkknorpel-Proteoglykan.
Anwendung
Der Anti-Keratansulfat-Antikörper (Klon EFG-11) ist ein Antikörper gegen Keratansulfat für die Verwendung in ELISA, RIA und WB.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytokeratine
Western Blot bei 1:1000–1:4000
ELISA bei 1:5000–1:20000
RIA bei 1:30000–1:500000
Kann in einem kompetitiven Inhibitionstest zur Messung der Keratansulfat-Konzentrationen verwendet werden.
Physikalische Form
Aszitesflüssigkeit, ohne Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in praktischen Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monoclonal antibodies to different protein-related epitopes of human articular cartilage proteoglycans.
Glant, T T, et al.
The Biochemical Journal, 234, 31-41 (1986)
G Cs-Szabó et al.
Arthritis and rheumatism, 38(5), 660-668 (1995-05-01)
To identify characteristic changes in large aggregating (aggrecan) and small proteoglycan (PG) populations in articular cartilages during osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA). Aggrecan populations in guanidine extracts of femoral condylar cartilages of 46 OA and 8 RA patients who
P J Roughley et al.
Pediatric research, 22(4), 409-413 (1987-10-01)
Proteoglycan was isolated from the epiphyseal cartilage of the knee joint from human fetuses, ranging in age from 11 to 19 wk of gestation. The content of proteoglycan, per wet weight of cartilage, increased with gestational age, and structural changes
Liping Yang et al.
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 19(4), 353-362 (2018-04-25)
Otoconia-related vertigo and balance deficits, particularly benign paroxysmal positional vertigo (BPPV), are common. Our recent studies in humans show that, while BPPV prevalence greatly increases with age in both genders, peri-menopausal women are especially susceptible. In the present study, we
Transplantation of mesenchymal stem cells in a canine disc degeneration model.
Akihiko Hiyama,Joji Mochida,Toru Iwashina,Hiroko Omi,Takuya Watanabe,Kenji Serigano et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society null