Wichtige Dokumente
MABT819
Sigma-Aldrich
Anti-Glykosaminoglykan-Antikörper, hautspezifischer Antikörper, Klon PG-4
clone PG-4, from mouse
Synonym(e):
Proteoglycan, Dermatan sulfate, Chondroitin sulfate
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PG-4, monoclonal
Speziesreaktivität
human, chicken, shark
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAM20B(9917)
Allgemeine Beschreibung
Proteoglykane (Pgs) kommen in allen Geweben vor und gehören zu den am besten untersuchten Matrixmolekül-Klassen. Mehr als 50 PG-Mitglieder wurden charakterisiert und hinsichtlich ihrer biologischen Bedeutung untersucht. PGs bestehen aus einem Proteinkern, an den Glykosaminoglykan-Ketten kovalent gebunden sind. Glykosaminoglykane (GAGs) sind natürliche Heteropolysaccharide, die in jedem Säugetiergewebe vorhanden sind. Sie bestehen aus repetitiven Disaccharid-Einheiten, die entweder aus sulfatierten oder nichtsulfatierten Monosacchariden bestehen. Die Molekülgröße und der Sulfatierungstyp variieren abhängig vom Gewebetyp. Die folgenden GAGs sind die Haupttypen, die in Säugetiergeweben vorkommen: Hyaluronan, Chondroitinsulfat, Dermatansulfat, Heparin, Heparansulfat und Keratansulfat. Die GAG-Ketten sind über eine Tetrasaccharid-Verbindung (bestehend aus Xylose, zwei Galactoseresten und Glucuronsäure) kovalent an Serinreste des PG-Proteinkerns gebunden. Dieser Antikörper (Klon PG-4) erkennt das Antigen, das mit extrazellulären Matrizen und Oberflächen kultivierter humaner dermaler Fibroblasten sowie den Oberflächen kultivierter humaner adulter Keratinozyten assoziiert wird. Dieser Antikörper erkennt native Epitope, die sich in Glykosaminoglykan-Ketten befinden, und sowohl Chondroitinsulfat(Versican)- als auch Dermatansulfat(Decorin und Biglykan)-Proteoglykane. Berichten zufolge hebt eine Behandlung von PGs mit Chondroitinasen die Immunreaktivität gegenüber allen Antigenen auf. (Literatur: Afratis, N et al. (2012). FEBS Journal 279 (7); 1177–1197; Sorrell, JM et al. (1999). Histochem. J. 31 (8); 549–558).
Spezifität
Klon PG4 weist Glykosaminoglykan in Hautzellen nach.
Immunogen
Grobe Membranfraktionen von adulten humanen dermalen Fibroblasten der Brusthaut.
Anwendung
Der Anti-Glykosaminoglykan-Antikörper (hautspezifisch, Klon PG-4, Katalog-Nr. MABT819) ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von Glykosaminoglykan, der für die Verwendung in ELISA, Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Glykosaminoglykan in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549–58).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Glykosaminoglykan in ELISA-Anwendungen nachgewiesen (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549–58).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Glykosaminoglykan in immunhistochemischen Anwendungen nachgewiesen (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549–58).
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie (Paraffin) in humanem Hautgewebe.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Glykosaminoglykan in humanem Hautgewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~60 kDa gemessen. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgM-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mahasish Shome et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2597, 131-142 (2022-11-15)
Protein microarrays are an important tool when analyzing multiple analytes simultaneously. As the human genome contains approximately 20,000 genes, examining the interactions of even just one representative protein for each gene requires a high-throughput technique. For instance, the interaction between
Kazutoyo Terada et al.
Journal of cellular physiology, 239(2), e31174-e31174 (2023-12-18)
The Dja2 knockout (Dja2-/- ) mice had respiratory distress, and >60% died within 2 days after birth. The surviving adult Dja2-/- mice were infertile and the lungs of Dja2-/- mice showed several abnormalities, including the processing defect of prosurfactant protein