Merck
MAB2021Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AV1
Synonym(e):
CD51, VitronectinReceptor, MAB2021
Größe auswählen
500 μL
CHF 436.00
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μL
CHF 436.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Integrin-αV-Antikörper, Klon AV1, azidfrei, culture supernatant, clone AV1, Chemicon®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AV1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Spezifisch für humanes Integrin alpha-V (andere Spezies wurden nicht getestet).
Immunogen
Aus der Plazenta isoliertes humanes Integrin-alphaVbeta3-Heterodimer.
Epitop: extrazellulär, azidfrei
Anwendung
Anti-Integrin-αV-Antikörper, extrazellulär, Klon AV1, azidfrei, weist Werte von Integrin-α-V nach, wurde publiziert und zur Verwendung in FC und WB validiert.
Durchflusszytometrie: 1:5–1:50
Western Blot: Erkennt unter nicht reduzierenden Bedingungen eine Bande bei ca. 165 kDa, die Integrin alpha-V entspricht. Erkennt das reduzierte Protein nicht.
Funktionelles Blockieren der von Integrin alpha-V vermittelten Adhäsion an EZM-Proteine. (1:5–1:20, in HEPES-Puffer, pH-Wert 7,4, mit 1 mmol/l Mn++ und 1 mmol/l Mg++).
Die optimalen Arbeitsverdünnungen und Protokolle müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungs-Unterkategorie
Integrine
Forschungskategorie
Zellstruktur
Physikalische Form
Nicht aufgereinigter Gewebekulturüberstand aus einem Perfusionssystem, der vor der Abfüllung in Fläschchen durch eine 0,2-μm-Membran gefiltert wird. Das Produkt enthält 20 % FBS und Ciprofloxacin in einer Endkonzentration von 10 μg/ml.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar.
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 μl oder weniger empfehlen wir, mit dem Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder es kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälters zu entfernen.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Human metapneumovirus (HMPV) binding and infection are mediated by interactions between the HMPV fusion protein and heparan sulfate.
Chang, A; Masante, C; Buchholz, UJ; Dutch, RE
Journal of virology null
Osteopontin enhances the expression and activity of MMP-2 via the SDF-1/CXCR4 axis in hepatocellular carcinoma cell lines.
Zhang, R; Pan, X; Huang, Z; Weber, GF; Zhang, G
Testing null
Bing-Ling Yun et al.
The Journal of biological chemistry, 291(28), 14815-14825 (2016-05-27)
Avian metapneumovirus (aMPV) fusion (F) protein mediates virus-cell membrane fusion to initiate viral infection, which requires F protein binding to its receptor(s) on the host cell surface. However, the receptor(s) for aMPV F protein is still not identified. All known
Jakob Dalgaard et al.
Journal of leukocyte biology, 77(5), 689-698 (2005-02-25)
CD11c+ dendritic cells (DC) and plasmacytoid DC (PDC) are the two major DC subsets in human peripheral blood. For the purpose of immunotherapy with DC, it is important to investigate the phagocytosis of killed tumor cells by different DC subsets.
George Jarad et al.
The Journal of biological chemistry, 277(49), 47826-47833 (2002-09-27)
Cell fate following Fas (CD95) ligand or agonistic anti-Fas antibody stimulation is determined by multiple factors, including Fas expression level, microdomain localization, and modulating cytokines. Highly expressed Fas clusters and activates a canonical apoptosis signaling pathway. In less susceptible cells