Wichtige Dokumente
AB1930
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
CD51
Größe auswählen
100 μL
CHF 423.00
CHF 423.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1189
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 423.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 423.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1189
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Integrin-AlphaV-Antikörper, CT, intrazellulär, serum, Chemicon®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
chicken, hamster, horse, goat, pig, equine, mouse, human, sheep
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Allgemeine Beschreibung
Die Integrin-Familie von Zelladhäsionsrezeptoren besteht aus mindestens 19 membranassoziierten Heterodimeren, die aus Alpha- und Beta-Untereinheiten bestehen, die auf nichtkovalente Weise assoziieren. Bisher wurden 16 verschiedene Alpha-Untereinheiten und 8 verschiedene Beta-Untereinheiten identifiziert. Die Struktur und funktionelle Vielseitigkeit der Integrin-Familie basieren auf den Paarbildungsfähigkeiten der einzelnen alpha- und beta-Untereinheiten. Der Schlüssel zu diesen molekularen Wechselwirkungen zwischen den Integrinrezeptoren und ihren jeweiligen Liganden ist die Erkennung der Arg-Gly-Asp (RGD)-Sequenz, die in den Bestandteilen der extrazellulären Matrix von Fibronektin, Vitronektin, Kollagen, Fibrinogen und Von-Willebrand-Faktor vorliegen (Cheresh, 1991). Die Beteiligung von Integrinen an der vaskulären Proliferation, Adhäsion und Wundheilung ist gut dokumentiert. Integrin-AlphaV ist ein Typ-I-Membranglykoprotein ohne insertierte Domäne (I-Domäne). Das AlphaV-Protein wird posttranslational in eine schwere und eine leichte Kette gespalten, die auf der Zelloberfläche als Disulfid-verknüpftes Polypeptid exprimiert werden.
Spezifität
Integrin-AlphaV. Spezifität ermittelt mittels Immunpräzipitation aus einem Detergensextrakt von mit 35S-Methonin markierten Endothelzellen. Es wurde keine Kreuzreaktivität mit den Integrin-Untereinheiten alpha1, alpha2, alpha3, alpha4 oder alpha6 festgestellt. Das reife AlphaV-Protein (150 kDa) besteht aus einer schweren (125 kDa) und einer leichten (25 kDa) Kette, die über eine Disulfidbindung verknüpft sind und von einem proteolytisch gespaltenen Vorläufer stammen (Suzuki, 1987). Das vom Antikörper erkannte Epitop befindet sich am COOH-terminalen Teil der leichten Kette. Im Western Blot unter reduzierenden Bedingungen weist der Antikörper zwei Hauptbanden bei etwa 25 und 27 kDa nach, die der leichten Kette entsprechen. Die geringfügigen Größenunterschiede der leichten Ketten sind vermutlich auf die proteolytische Spaltung an zwei alternativen Stellen des Vorläufers zurückzuführen. Ähnliche Stellen wurden für alpha6, alpha3 und alphalIbeta gemeldet (Hogervorst, 1991).
Immunogen
Epitop: C-Terminus, intrazellulär
Synthetisches Peptid, abgeleitet von der COOH-terminalen Sequenz (zytoplasmatische Domäne) der menschlichen AlphaV-Integrin-Untereinheit (SwissProt Accession P06756, Aminosäuren 1022–1034).
Anwendung
Der Anti-Integrin-AlphaV-Antikörper, C-Terminus, intrazellulär, weist den Integrin-AlphaV-Gehalt nach und wurde zur Verwendung in ELISA, IH, IP, RIA und WB publiziert und validiert.
ELISA/RIA:
Eine 1:1.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde in ELISA/RIA verwendet:
Immunpräzipitation:
5 μl einer früheren Charge dieses Antikörpers reichen aus, um alphaV/beta1 aus 5 × 10⁶ Zellen zu präzipitieren.
Immunhistochemie:
Für die Immunhistochemie wurde eine 1:1.000-Verdünnung aus einer früheren Charge verwendet. (Nur empfohlen für die Verwendung an acetonfixiertem Gewebe.)
Western-Blots: 1:5000.
Der Antikörper erkennt eine einzelne Bande bei etwa 150 kDa, wenn das Protein zwar denaturiert, aber nicht reduziert ist (Hirsch, 1994). Unter reduzierenden Bedingungen erkennt dieser Antikörper zwei Hauptbanden von 25 und 27 kDa und, in geringerem Maße, die 150-kDa-Bande in voller Länge.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Qualität
Routinemäßig mittels Western Blot an C6-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies die leichte INTEGRIN-AV-Kette in 10 μg C6-Lysaten nach.
Zielbeschreibung
130 kDa; 25 und 27 kDa (reduzierende Bedingungen)
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Reines Kaninchen-Antiserum in Flüssigkeit mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
In unverdünnten Aliquoten bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HT-29-Kolonkarzinomzellen
C6-Lysate.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Small molecule proprotein convertase inhibitors for inhibition of embryo implantation.
Ho, H; Singh, H; Heng, S; Nero, TL; Paule, S; Parker, MW; Johnson, AT; Jiao, GS; Nie, G
Testing null
Vineet Gupta et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 180(3), 1713-1718 (2008-01-23)
Formation of the integrin alphabeta heterodimer is essential for cell surface expression and function. At the core of the alphabeta interface is a conserved Arg/Lys "finger" from the beta-subunit that inserts into a cup-like "cage" formed of two layers of
Yoshiyuki Kobayashi et al.
Molecular vision, 22, 436-445 (2016-05-18)
We previously demonstrated that tenascin-C was highly expressed in the fibrovascular membranes (FVMs) of patients with proliferative diabetic retinopathy (PDR). However, its role in the pathogenesis of FVMs has not been determined. The purpose of this study was to investigate
Collagen VI is a basement membrane component that regulates epithelial cell-fibronectin interactions.
Groulx, JF; Gagne, D; Benoit, YD; Martel, D; Basora, N; Beaulieu, JF
Matrix Biology null
Mary Ann Stepp et al.
Experimental cell research, 316(14), 2322-2339 (2010-06-29)
Corneal scarring is a major cause of blindness worldwide and can result from the deposition of abnormal amounts of collagen fibers lacking the correct size and spacing required to produce a clear cornea. Collagen fiber formation requires a preformed fibronectin