Merck
MAB1913-C
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
mouse monoclonal, PCIDG10
Synonym(e):
Collagen alpha-1(I) chain, Procollagen Type I, CT, Alpha-1 type I collagen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Anti-Prokollagen Typ I-Antikörper, CT, Klon PCIDG10 (ohne Asziten), clone PCIDG10, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PCIDG10, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat, guinea pig
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL1A1(1277)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Kollagen-alpha-1(I)-Kette (UniProt P02452; auch bekannt als Alpha-1-Typ I-Kollagen) wird vom Gen COL1A1 (Gen-ID 1277) in Menschen kodiert. Kollagen gilt als Hauptbestandteil der extrazellulären Matrix (ECM) und bildet die Fibrillen von Sehnen, Ligamenten und Knochen. Typ-I-Kollagen besteht aus zwei alpha-I-Ketten und einer alpha-2-Kette. Alpha-1-Typ I-Kollagen wird anfangs als Präproform mit 1464 Aminosäuren und einer Signalpeptidsequenz (AS 1–22), zwei Propeptidsequenzen (AS 23–161 und AS 1219–1464) produziert. Die Entfernung führt zu einer reifen alpha-1(I)-Kette. Die reife alpha-1(I)-Kette besteht größtenteils aus einer Dreifachhelix-Region (AS 179–1192), die zwischen zwei nicht helikalen Segmenten liegt, die als N-terminales Telopeptid (AS 162–178; die Nummerierung basiert auf der Präproform) und C-terminales Telopeptid (AS 1193–1218; die Nummerierung basiert auf der Präproform) bezeichnet werden. Kollagen kann auf enzymatische oder nicht enzymatische Weise aus Gewebe extrahiert werden. Kollagen, das mit dem proteolytischen Enzym Pepsin extrahiert wird, entspricht der großen Dreifachhelix-Region, die als Atelokollagen bezeichnet wird, da sowohl das N-terminale als auch das C-terminale Telopeptid durch das Pepsin abgespalten wurden. Kollagenpräparate, die auf nicht enzymatische Weise gewonnen wurden (z. B. mittels Säureextraktion) weisen hingegen an beiden Enden ein intaktes Telopeptid auf.
Spezifität
Markiert das Carboxy-terminale Propeptid von Kollagen Typ I. Färbt keine reifen Kollagenfasern in Gewebe, ist jedoch intrazellulär in Zellen lokalisiert, die Prokollagen I produzieren.
Immunogen
Epitop: C-terminale Propeptidregion
Humanes Prokollagen I.
Anwendung
Dieser Anti-Prokollagen Typ I-Antikörper, CT, Klon PCIDG10 (ohne Asziten), ist für den Einsatz in der Immunhistochemie (Paraffin), Immunzytochemie, Durchflusszytometrie und ELISA zum Nachweis von Prokollagen Typ I validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde Prokollagen Typ I in Mäusehaut-, Rattenhaut- und Skelettmuskelgewebe der Ratte nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Immunreaktivität von Typ-I-Prokollagen in Fibroblasten aus den Sehnen des humanen Musculus semitendinosus und gracilis von Patienten, die sich nach einem Riss des vorderen Kreuzbands einem Eingriff zur Rekonstruktion unterzogen, mittels fluoreszenter Immunzytochemie nachgewiesen (Bayer, M.L., et al. (2012). Mech Ageing Dev. 133(5):246–254).
Durchflusszytometrie-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden PICP+/CD45+-Fibrozyten in Lungenzellen von mit Bleomycin behandelten Mäusen nachgewiesen (Yeager, M.E., et al. (2012). Eur Respir J. 39(1):104-111).
Durchflusszytometrie-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden höhere Konzentrationen und Prozentsätze von zirkulierenden PICP+/CD45+-Fibrozyten in Proben aus dem peripheren Blut von Kindern/Jugendlichen mit pulmonaler Hypertonie (PH) nachgewiesen, als in Proben von gesunden Personen (Reese, C., et al. (2014). Front Pharmacol. 5:141).
Immunohistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Immunreaktivität von zytoplasmischem Typ-I-Prokollagen in Stromazellen aus der lysierten Functionalis aus Gefrierschnitten des menschlichen menstrualen Endometriums nachgewiesen (Gaide Chevronnay, H.P., et al. (2009). Endocrinology. 150(11):5094–5105).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine unterschiedliche Altersabhängigkeit für die Immunreaktivität des C-terminalen Propeptids von Prokollagen Typ I (PICP) in den Kreuzbändern von für Osteoarthritis/OA anfälligen Dunkin-Hartley(DH)-Meerschweinchen und in altersgleichen Kontrollmeerschweinchen aus dem Bristol-Stamm 2 (BS2) nachgewiesen (Quasnichka, H.L., et al. (2005). Arthritis Rheum. 52(10):3100–3109).
Qualität
Mittels Immunhistochemie in humanem Knochengewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:50 dieses Antikörpers wurde Prokollagen Typ I in humanem Knochengewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
140 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monika L Bayer et al.
Mechanisms of ageing and development, 133(5), 246-254 (2012-03-08)
The aging process of tendon tissue is associated with decreased collagen content and increased risk for injuries. An essential factor in tendon physiology is transforming growth factor-β1 (TGF-β1), which is presumed to be reduced systemically with advanced age. The aim
Helen L Quasnichka et al.
Arthritis and rheumatism, 52(10), 3100-3109 (2005-10-04)
The influence of the cruciate ligaments in spontaneous osteoarthritis (OA) is not understood, although ligament rupture is known to cause secondary OA. Additionally, femoral notch narrowing at the anterior cruciate ligament (ACL) insertion site is associated with disease severity, but
Yibo Yu et al.
International heart journal, 64(4), 632-640 (2023-07-31)
Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia that is harmful to human health. This study aims to explore the relationship between myosin light chain 4 (MYL4) and AF recurrence after radiofrequency ablation (RFA). Patients with AF (n = 85)
J A McDonald et al.
The Journal of clinical investigation, 78(5), 1237-1244 (1986-11-01)
Excessive collagen deposition plays a critical role in the development of fibrosis, and early or active fibrosis may be more susceptible to therapeutic intervention than later stages of scarring. However, at present there is no simple method for assessing the
Héloïse P Gaide Chevronnay et al.
Endocrinology, 150(11), 5094-5105 (2009-10-13)
Coupling of focal degradation and renewal of the functional layer of menstrual endometrium is a key event of the female reproductive biology. The precise mechanisms by which the various endometrial cell populations control extracellular matrix (ECM) degradation in the functionalis