Wichtige Dokumente
AB5038P
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-NACP, Anti-PARK4, Anti-PD1
Größe auswählen
20 μG
CHF 912.00
CHF 912.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1134
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 912.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 912.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1134
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Synuclein-α-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNCA(6622)
Allgemeine Beschreibung
alpha-Synuclein ist ein kleines (140 Aminosäuren) zytoplasmatisches Protein von unklarer Funktion, das in präsynaptischen Nervenenden angereichert wird und das Vorläuferprotein einer nicht-amyloiden beta-Komponente von senilen Plaques bei Morbus Alzheimer ist. alpha-Synuclein ist vorrangig in den präsynaptischen Nervenenden im Gehirn lokalisiert, wird aber in allen Geweben außer der Leber in niedrigen Konzentrationen gefunden. Aktuelle Studien zeigen, dass eine anormale Aggregation und Akkumulation von synaptischen Proteinen, darunter auch alpha-Synuclein, mit der Plaquebildung bei Morbus Alzheimer in Verbindung stehen könnte und bei Lewy-Body-Demenz (LBD) ein wichtiger Bestandteil der Lewy-Körper zu sein scheint. Dies wurde auch in den bei Multisystematrophie (MSA) gefundenen glialen zytoplasmatischen Einschlusskörpern (GCI) identifiziert.
Spezifität
Erkennt alpha-Synuclein. Das immunisierende Peptid wurde ausgewählt, um die Kreuzreaktivität von AB5038 mit beta-Synuclein auf ein Minimum zu reduzieren. Die immunhistochemische und die Western-Blot-Analyse von menschlichem Gehirn zeigen einen hohen Spezifitätsgrad.
Immunogen
Humane alpha-Synuclein-Reste 111–131, gekoppelt an KLH. Die Peptidsequenz lautet N-GILEDMPVDPDNEAYEMPSEEC-C. Dieses Peptid ist zur Verwendung in Blockierungsstudien erhältlich (Best.-Nr. AG239).
Anwendung
Dieser Anti-Synuclein-Antikörper, α, ist zur Verwendung in IH(P) und WB für den Nachweis von Synuclein validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Western Blotting: 1:1.000–1:2.000
Immunhistochemie: 1:1.000–1:2.000 an Paraffinschnitten, 1:4.000–1:12.000 an gefrorenen Schnitten.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
14–19 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1053
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Lyophilisiert, ohne Konservierungsmittel. Mit 20 μL sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Zentrifugieren, um alle Rückstände zu entfernen.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Für zusätzliche Stabilität kann Glycerin (1:1) zugegeben werden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Juan C Vizcarra et al.
Free neuropathology, 4 (2023-06-22)
The collection of post-mortem brain tissue has been a core function of the Alzheimer Disease Research Center's (ADRCs) network located within the United States since its inception. Individual brain banks and centers follow detailed protocols to record, store, and manage
Christopher Gibbons et al.
Neurology, 100(15), e1529-e1539 (2023-01-20)
Multiple system atrophy (MSA) is a progressive neurodegenerative disorder caused by the abnormal accumulation of α-synuclein in the nervous system. Clinical features include autonomic and motor dysfunction, which overlap with those of Parkinson disease (PD), particularly at early disease stages.
Dominique Bétemps et al.
Acta neuropathologica communications, 2, 29-29 (2014-03-15)
The accumulation of misfolded proteins appears as a fundamental pathogenic process in human neurodegenerative diseases. In the case of synucleinopathies such as Parkinson's disease (PD) or dementia with Lewy bodies (DLB), the intraneuronal deposition of aggregated alpha-synuclein (αS) is a
Michael Helwig et al.
Brain : a journal of neurology, 139(Pt 3), 856-870 (2016-01-01)
Aggregation and neuron-to-neuron transmission are attributes of α-synuclein relevant to its pathogenetic role in human synucleinopathies such as Parkinson's disease. Intraparenchymal injections of fibrillar α-synuclein trigger widespread propagation of amyloidogenic protein species via mechanisms that require expression of endogenous α-synuclein
Raffaella Rusconi et al.
Aging cell, 17(2) (2018-02-01)
Increased expression of α-synuclein can initiate its long-distance brain transfer, representing a potential mechanism for pathology spreading in age-related synucleinopathies, such as Parkinson's disease. In this study, the effects of overexpression-induced α-synuclein transfer were assessed over a 1-year period after