Dokumente
MAB13446
Sigma-Aldrich
Anti-TIMP-2-Antikörper, Klon 2TMP05
clone 2TMP05, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2TMP05, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, bovine, guinea pig, rabbit, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TIMP2(7077)
Spezifität
MAB13446 erkennt ein Protein mit 21 kDa, das als Tissue inhibitors of metalloproteinase-2 (TIMP-2) identifiziert wurde. TIMP-2 ist eng mit TIMP-1 verwandt und weist die höchste Bindungsaffinität für sowohl latente (pro) als auch aktive Formen von 72-kDa-Kollagenase Typ IV (auch als MMP-2 oder Gelatinase A bekannt) auf. Er weist auch eine Affinität für die aktive Form von 92-kDa-Kollagenase Typ IV (auch als MMP-9 oder Gelatinase B bekannt) auf. TIMP-2 hemmt die proteolytische Invasivität von Tumorzellen und normalen Plazentatrophoblasten. CHEMICON MAB13446 kann zum Beurteilen der invasiven Natur einiger Tumorarten und zum Bestimmen der Gewebeverteilung von TIMP in anderen Tumoren wie Adenomen sowie in normalem Gewebe eingesetzt werden.
ZELLULÄRE LOKALISIERUNG:
Zytoplasmatisch
Immunogen
Synthetisches Peptid aus der N-terminalen Region von humanem TIMP-2-Protein.
Anwendung
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
MMPs & TIMPs
Immunhistologie (nur Formalin/Paraffin): 2–4 μg/ml, 30 min bei Raumtemperatur.
Western-Blot: 1 μg/ml für 2 Std. bei Raumtemperatur.
(Die Färbung von formalinfixiertem Gewebe ERFORDERT das Kochen von Gewebeschnitten in 10 mmol/l Citratpuffer, pH-Wert 6,0, für 10–20 min, gefolgt von Kühlen bei Raumtemperatur für 20 min).
Die optimale Verdünnung für eine bestimmte Anwendung unter einer Reihe von gesetzten Versuchsbedingungen sollte durch die Forschenden bestimmt werden.
Weisen Sie TIMP-2 mit diesem Anti-TIMP-2-Antikörper, Klon 2TMP05, der zur Verwendung in WB und IH(P) validiert ist, nach.
Verlinkung
Ersetzt: MAB13448
Physikalische Form
Aufgereinigt aus Aszitesflüssigkeit durch Protein-A-Chromatografie. 10 mmol/l in PBS, pH-Wert 7,4, mit 0,2 % BSA und 0,09 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Der Antikörper mit Natriumazid ist bei einer Lagerung bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 12 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE:
Pankreas- oder Darmkarzinom
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Davide Visigalli et al.
BMC cancer, 9, 59-59 (2009-02-20)
The COOH terminal peptide of Pro-collagen type I (PICP, also called C3) is chemotactic for endothelial melanoma and breast cancer cells. PICP induces the expression of Metalloproteinases-2 and -9, of Vascular endothelial growth factor and of the chemokine CXCL-12 receptor
Feng-Cheng Pai et al.
Cells, 10(10) (2021-10-24)
Malignant glioma is one of the most lethal cancers with rapid progression, high recurrence, and poor prognosis in the central nervous system. Fatty acid-binding protein 6 (FABP6) is a bile acid carrier protein that is overexpressed in colorectal cancer. This
Jaqueline J Muniz et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 96(3), 266-274 (2017-08-19)
We evaluated the effects of ethanol consumption on the mitogen-activated protein kinases (MAPK) and metalloproteinases (MMP) pathways in the rat cavernosal smooth muscle (CSM). Male Wistar rats were treated with ethanol (20% v/v) for 6 weeks. Quantitative real-time polymerase chain
Repeated autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cell injections improve radiation-induced proctitis in pigs.
Linard, C; Busson, E; Holler, V; Strup-Perrot, C; Lacave-Lapalun, JV; Lhomme, B; Prat et al.
Stem Cells Translational Medicine null
Histological, histochemical, and protein changes after induced malocclusion by occlusion alteration of Wistar rats.
Guerra, Cde S; Carla Lara Pereira, Y; Issa, JP; Luiz, KG; Guimar?es, EA; Gerlach, RF; Iyomasa, MM
BioMed Research International null