MAB1273C3
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Cy3 Conjugate
clone 113-1, from mouse, CY3 conjugate
Synonym(e):
Human Mitochondria
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
113-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human (mitochondria protein)
Darf nicht reagieren mit
rat (mitochondria protein), mouse (mitochondria protein)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Zellstruktur
Entwicklungsneurowissenschaft
Organell- & Zellmarker
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Qualität
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in neonatal human fibroblast cells (SCC058).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Neonatal human fibroblasts cells (SCC058).
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable