MAB10762
Anti-Transthyretin Antibody, clone 7G8-E11-E7
clone 7G8-E11-E7, from mouse
Synonym(e):
prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, TBPA, TTR, ATTR
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7G8-E11-E7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TTR(7276)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 2 µg/ml of this antibody detected Transthyretin in 10 µg of human placenta lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Human placenta lysate
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable