LSKMAGH
PureProteome Nickel Magnetic Bead System
PureProteome Nickel Magnetic Beads provide researchers with a powerful bead system to help purify polyhistidine-tagged recombinant proteins
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
magnetic beads conjugate
Form
liquid
Verpackung
pkg of 10 mL
Hersteller/Markenname
PureProteome
Methode(n)
protein purification: suitable (histidine tagged recombinant protein)
Partikelgröße
10 μm
Kapazität
1-5.5 mg/mL, bead suspension binding capacity (protein)
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
All
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg