Dokumente
LSKMAGA
Millipore
PureProteome Protein A Magnetisches Beadsystem
The PureProteome Protein A Magnetic Bead System is a powerful system that helps researchers purify proteins by maximizing recovery and eliminating variability
Synonym(e):
Protein A Magnetic Beads
About This Item
UNSPSC-Code:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 2 × 1 mL
Hersteller/Markenname
PureProteome
Methode(n)
depletion: suitable (serum)
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
Partikelgröße
10 μm
Kapazität
1.5-2.5 μg/μL, suspension binding capacity (rabbit IgG)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Das PureProteome Protein A Magnetisches Bead-System ermöglicht Forschern eine hocheffiziente Aufreinigung von Proteinen, indem die Rückgewinnung maximiert und die Variabilität verringert wird.
Anwendung
Das PureProteome Protein A Magnetisches Bead-System kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
  • Serumabbau, Immunpräzipitation, Proteinaufreinigung und Zelllysate zur Analyse der gebundenen Proteine durch Western Blot
  • Magnetische-Beads-Bindungsassays
  • Immunpräzipitations-Zelllysat und Antikörper für ATPase-Aktivität
Rechtliche Hinweise
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kris Wilson et al.
Journal of biomolecular screening, 20(2), 292-298 (2014-10-10)
Human kynurenine 3-monooxygenase (KMO) is emerging as an important drug target enzyme in a number of inflammatory and neurodegenerative disease states. Recombinant protein production of KMO, and therefore discovery of KMO ligands, is challenging due to a large membrane targeting
Fei-Yun Chen et al.
The Journal of cell biology, 218(9), 3002-3018 (2019-08-08)
The BH3-only pro-apoptotic protein BIK is regulated by the ubiquitin-proteasome system. However, the mechanism of this regulation and its physiological functions remain elusive. Here, we identify Cul5-ASB11 as the E3 ligase targeting BIK for ubiquitination and degradation. ER stress leads
Konstantin Chegaev et al.
ACS medicinal chemistry letters, 8(3), 361-365 (2017-03-25)
Nitric oxide (NO) release from a suitable NO photodonor (NOP) can be fine-tuned by visible light stimuli at doses that are not toxic to cells but that inhibit several efflux pumps; these are mainly responsible for the multidrug resistance of
Holger Laux et al.
Biotechnology and bioengineering, 115(10), 2530-2540 (2018-05-20)
An increasing number of nonantibody format proteins are entering clinical development. However, one of the major hurdles for the production of nonantibody glycoproteins is host cell-related proteolytic degradation, which can drastically impact developability and timelines of pipeline projects. Chinese hamster
Thibaut Hacquard et al.
Cell reports, 39(2), 110671-110671 (2022-04-14)
RNA silencing is a conserved mechanism in eukaryotes involved in development and defense against viruses. In plants, ARGONAUTE1 (AGO1) protein plays a central role in both microRNA- and small interfering RNA-directed silencing, and its expression is regulated at multiple levels.
Artikel
The possible causes and potential remedies for challenges encountered in the immunoprecipitation-Western blot technique, which consists of cell lysis, formation of the antibody-antigen (immune) complex, precipitation of the immune complexes, and analysis by Western blotting.
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.