IX70XXPKIT
Milli-Q® IX 7010/15 Wasseraufbereitungskit
For Milli-Q® IX 7010/15 pure water systems. Protects RO membranes and stored pure water quality. This product replaces IX70XXPKT1.
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Höhe
39.5 cm (15.5 in.)
Aufnahme
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
- Zwei IPAK Gard® Vorbehandlungspacks, bestehend aus einem Faltenfilter zur Entfernung von Partikeln, Mineralien und Kolloiden und einem Aktivkohleblock zur Entfernung von freiem Chlor. Dadurch wird die Umkehrosmosemembran (RO) geschützt und die Systemleistung verbessert.
- Mit dem Tankbelüftungsfilter wird gelagertes Reinwasser (Typ 2) vor luftübertragenen Verunreinigungen geschützt. Er ist mit Aktivkohle, Natronkalk und einem Membranfilter ausgestattet, um das Eindringen von verunreinigter Luft in den Tank zu verhindern.
Anwendung
- Zur Verwendung mit Milli-Q® IX 7010/15 Reinwassersystemen
- Mit den IPAK Gard® Vorbehandlungspacks werden RO-Membranen geschützt, um die Systemleistung über Jahre hinweg sicherzustellen
- Durch den Tankbelüftungsfilter wird gelagertes Reinwasser vor luftübertragenen Verunreinigungen geschützt
Leistungsmerkmale und Vorteile
- e-Sure-Tags ermöglichen eine RFID-Verbindung mit dem System, damit eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit möglich sind
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe pro Pack, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren
- 63 % der Teilelieferanten des IPAK Gard® Packs sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert
Verwandter Inhalt
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.