Dokumente
INTELLIFLEX-DRSE
Millipore
xMAP® INTELLIFLEX DRSE
multiplex up to 500 analytes
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.84
Produktlinie
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das xMAP®-INTELLIFLEX-DRSE-System ist der neueste Zugang zur Luminex-Familie und weist moderne Merkmale wie einen integrierten PC mit Touchscreen und automatisierte Wartungsfunktionen auf. Das Design reduziert die Notwendigkeit für eine optische Ausrichtung und ist kleiner und leichter als andere Durchflusszytometrie-basierte Luminex-Lesegeräte. Das System liest sowohl 96- als auch 384-Well-Mikrotiterplatten.
Anwendung
Das xMAP®-INTELLIFLEX-DRSE-System ermöglicht durch die Kombination aus unterschiedlich gefärbten fluoreszierenden Mikrosphären-Sets und dem innovativen Instrumentendesign das Multiplexen von bis zu 500 Analyten. Das System ist mit allen vorhandenen MILLIPLEX®-Multiplex-Assays kompatibel.
Rechtliche Hinweise
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
WEEE-Richtlinie:
In der Europäischen Union wird dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE, Waste Electric and Electronic Equipment) erachtet.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.