Wichtige Dokumente
HX0627
Supelco
Hydrofluoric Acid
OmniTrace
Synonym(e):
Hydrogen Fluoride, Fluoric Acid
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
≥50-70% in hydrofluoric acid
pH-Wert
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
bp
106 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-35 °C
Löslichkeit
soluble (Water: Soluble)
Dichte
1.16 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
F
InChI
InChI=1S/FH/h1H
InChIKey
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
OmniTrace
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable