Merck
1.00337
Supelco
Hydrofluoric acid
38-40%, EMPLURA®
Synonym(e):
Fluorwasserstoffsäure, Flußsäure, Flusssäure
About This Item
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Flusssäure 38-40 %, EMPLURA®
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Form
liquid
Konzentration
38-40% Hf
Verunreinigungen
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfite (SO?)
≤0.01% Hexafluorosilicate (SiF6)
Glührückstand
≤0.002% (as sulfate)
pH-Wert
2 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-44 °C
Dichte
1.13 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Verlinkung
Ersetzt: 100339
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 38-40 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Hexafluorosilicat (SiF₆): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₃): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,002 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.