Merck
HGEP04710
Millipore
47 mm, 10er-Packung, 0,5/0,2 µm, Express-SHC-Datenträger mit Typar
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materialien
polyethersulfone
Produktlinie
Millipore Express®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismus
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte für Filter mit MILLIPORE-EXPRESS®-Membran im entsprechenden Benutzerhandbuch die Benetzungsanleitungen.
  • Lagerung: Lesen Sie bitte für Filter mit MILLIPORE-EXPRESS®-Membran das entsprechende Benutzerhandbuch.
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany