Merck
HAWG01300
Millipore
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonym(e):
MF-Millipore-Membranfilter, 0,45 µm Porengröße, mit Netzaufdruck
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
13 mm
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2.5%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
79 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Blasenpunkt
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die MF-Millipore-Membranfilter sind aufgrund ihrer Membranen mit biologisch inerten Gemischen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat eines der am häufigsten bei Analyse- und Forschungsanwendungen eingesetzten Produkte.
Die MF-Millipore Filter ohne Triton Tensid enthalten einen geringen Anteil an grenzflächenaktiven Stoffen und weisen einen geringeren extrahierbaren Wassergehalt als MF-Millipore Standardfilter auf.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Filtercode: HAWG
Anwendung
  • Klärung wässriger Lösungen
  • Partikelabscheidung
  • Partikelanalyse
  • Mikrobiologische Analyse
  • Isolierung virusähnlicher Partikel im Abwasser
  • Mikroplastikanalyse für Wasserqualitätsbestimmung
  • Nuklearsäurebindung, einschließlich eDNA
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3