GR32L
Anti-Glucocorticoid Receptor (Ab-2) Mouse mAb (BuGR2)
lyophilized, clone BuGR2, Calbiochem®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BuGR2, monoclonal
Form
lyophilized
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
guinea pig, rabbit, rat, mouse, sheep
Darf nicht reagieren mit
amphibian, primate, avian
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Nr3C1(14815)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (5 g/ml)
Immunoblotting (5 g/ml)
Immunocytochemistry (5 g/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (5 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
mouse liver extract
Sonstige Hinweise
Pratt, W.B. and Toft, D.O., 1997. Endocrine Rev.18 306.
Schumacher, M., et al. 1996. Dev. Neurosci.18, 6.
Toran-Allerand, C.D. 1996. Dev. Neurosci.18, 36.
Weigel, N.L. 1996. Biochem J.319, 657.
Jones, K.J. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.743, 141.
Arnold, A.P. 1990. in Hormones, Brain and Behavior in Vertebrates, ed. Balthazart, J. (Karger, Basel), 82.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable