Merck
GNWP04700
Millipore
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Membranfilter, Porengröße 0,2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Porengröße:
0.2 μm pore size
Materialien:
Nylon membrane
plain filter
white filter
Leistungsmerkmale:
hydrophilic
Filterdurchm.:
47 mm
Dicke:
170 μm
Sterilität:
non-sterile
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Beschreibung
0.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
170 μm
Porengröße
0.2 μm pore size
Blasenpunkt
≥2.8 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Anwendung
  • Sterilfiltration†
  • Bioassays
  • Lösungsmittelfiltration
  • PFAS-Probenfiltration
Nylon-Netzfilter werden für die Filtration von Folgendem eingesetzt:
  • Extrakte von Caulobacter crescentus für Metabolomikstudien
  • Carissa carandas-Extrakte vor einer Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC)
  • Puffer für HPLC
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nylonfilter sind in einer Vielfalt von Porengrößen erhältlich.
  • Sie weisen eine Resistenz gegenüber aggressiven Lösungsmitteln auf.
  • Sie sind mit einem breiten Spektrum von Lösungsmitteln kompatibel.
  • Anwendbar für die Lösungsmittelfiltration, Partikelanalyse und Klärung.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung biologischer Verunreinigungen
  • Gebrauchsanweisung: Die sterilisierende Filtration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) dient der wirksamen Entfernung biologischer Verunreinigungen wie Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kevin D de Young et al.
Journal of bacteriology, 202(4) (2019-11-27)
Bacteria have a variety of mechanisms for adapting to environmental perturbations. Changes in oxygen availability result in a switch between aerobic and anaerobic respiration, whereas iron limitation may lead to siderophore secretion. In addition to metabolic adaptations, many organisms respond
Waranya Neimkhum et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(9) (2021-09-29)
In this study, the potential of Carissa carandas Linn. as a natural anti-aging, antioxidant, and skin whitening agent was studied. Various parts of C. carandas, including fruit, leaf, seed, and pulp were sequentially extracted by maceration using n-hexane, ethyl acetate
Selamawit Abi Woldemeskel et al.
PLoS genetics, 16(1), e1008591-e1008591 (2020-01-22)
Bacterial growth and division require regulated synthesis of the macromolecules used to expand and replicate components of the cell. Transcription of housekeeping genes required for metabolic homeostasis and cell proliferation is guided by the sigma factor σ70. The conserved CarD-like
Ling Fu et al.
Nature protocols, 15(9), 2891-2919 (2020-07-22)
Cysteine is unique among all protein-coding amino acids, owing to its intrinsically high nucleophilicity. The cysteinyl thiol group can be covalently modified by a broad range of redox mechanisms or by various electrophiles derived from exogenous or endogenous sources. Measuring
Artikel
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Validierung von Millex®-PES-Spritzenvorsatzfiltern bei PFAS-Tests von Wasserproben mit der EPA-Methode 537.1.